简化ProcartaPlex 检测的数据分析
InvitrogenProcartaPlex分析应用软件是一个免费软件,可通过 Thermo Fisher Scientific 基于云的平台 Connect 获得,支持分析在 Luminex 和 Bio-Plex™ 仪器上获取的 invitrogenprocartaplex多重 免疫检测数据。从 ProcartaPlex 检测中收集的数据可以导出到 Connect,只要互联网连接可用,就可以通过网络方便地访问。每个 Connect 帐户都免费提供 1 TB 云存储空间。
特点
- 尽量减少手动数据输入——将特定批次的检测信息分配给原始数据
- 高级分析 -4PL/5PL 曲线拟合优化、分组统计和热图分析
- 可发表数据——用户可以导出详细的报告,包括演示和发表的图像
- 兼容 96 孔和 384 孔规格——只需从 Luminex xPONENT、INTELLIFLEX 或 Bio-Plex 导入数据
观看此视频,了解如何在 Thermo Fisher Connect™ 平台上使用 InvitrogenProcartaPlex 分析应用程序。
(*注:无法使用 ProcartaPlex 分析应用程序分析人体皮质醇和凝血 Panel 。见以下说明,了解如何使用供凝血检测的ProcartaPlex Analyst。)
软件亮点
1)导入从 Luminex xPONENT、Luminex INTELLIFLEX 或 Bio-Plex 管理器导出的 CSV 文件
2)定义板布局,包括标准孔、对照孔、样本孔和空白孔
3)选择特定批次数据
4)4PL/5PL 标准曲线拟合优化
5)轻松删除存在技术问题的数据点
6)执行分组统计比较
7)使用热图可视化数据
8)将数据导出为 Excel 和 PDF 报告,或轻松打印分组比较和热图
有关如何使用分析软件的更多信息,请查看ProcartaPlex 分析帮助部分。我们推荐以下网络浏览器:使用 ProcartaPlex 分析应用程序时,使用Google Chrome、Mozilla Firefox 或 Microsoft Edge。
ProcartaPlex Analyst 1.0 软件不再可供下载*。
有关 Analyst 1.0 软件的标准批次和试剂盒数据的问题,请联系我们的技术支持团队(techsupport@thermofisher.com)。
*除了 ProcartaPlex 凝血检测之外–见下文可以使用供凝血检测的 ProcartaPlex Analyst 来检测 ProcartaPlex 凝血检测。
相关产品和资源
Luminex检测及设备
Quantigene 多重基因表达检测
利用单个生物样品,对多达 80 个 RNA 靶标进行多重分析。
Luminex 仪器
探讨不同的 Luminex 系统:Luminex 200、FLEXMAP3D 和 INTELLIFLEX 型号,其均与 Invitrogen Luminex 检测兼容。
单分析物检测
ProQuantum 高灵敏度免疫检测
使用低至 1–5 μL 的样品,检测极低蛋白水平。
Invitrogen ELISA 试剂盒
利用高度验证的 Invitrogen ELISA 试剂盒对单个分析物进行可靠定量分析。
* Thermo Fisher Scientific 对交付给客户的每个免疫检测试剂盒做出以下保证:
每个免疫检测试剂盒都是高质量制造的,以使客户能够获得可重现结果。
每个免疫检测试剂盒的设计都符合产品数据表中规定的适用规范,包括但不限于物种反应性、应用适用性以及由所述 UniProt ID 识别的关注靶标检测。
如果合格免疫检测试剂盒不符合上述保证,Thermo Fisher Scientific 可以选择免费更换,或者将赔付。更换或赔付是 THERMO FISHER SCIENTIFIC 的唯一义务,也是因免疫检测试剂盒未能满足免疫检测性能保证而对客户的唯一补救措施。Life Technologies 销售条款和条件也适用于本性能保证。如果销售条款和条件与性能保证条款和条件有任何冲突,则以销售条款和条件为准。客户需要联系Thermo Fisher Scientific技术支持提交担保索赔。Thermo Fisher Scientific 经验丰富的支持团队将帮助客户识别问题,并在您根据从技术支持部门收到的说明将产品返还给我们后更换免疫试剂盒或赔付。Thermo Fisher Scientific 可能会要求客户提供数据,以评价免疫检测试剂盒的性能。
担保索赔应在交付免疫检测试剂盒后12个月内提出,或在免疫检测试剂盒产品包装或相关产品文件上注明的指定到期日提出,以时间较短者为准。客户在适用保修期限内未提出的任何此类索赔,该保障将会终止。免疫检测性能保证仅限于 Thermo Fisher Scientific 产品的购买者,不可转让。
除上述免疫检测性能保证”声明外,Thermo Fisher Scientific对上述抗体不做任何其他保证,担保或陈述,即使任何产品文档中有任何相反的规定。免疫检测性能保证是 Thermo Fisher Scientific 对此类免疫检测试剂盒的唯一保证,并替代所有其他保证、担保或陈述。Thermo Fisher Scientific对所有其他明示或暗示的担保,保证,表示不作任何形式的担保,包括对适销性,特定用途的适用性或非侵权性的默示担保。
免疫检测性能保证不包括,且如果由于以下原因而导致免疫检测试剂盒不符合免疫检测性能保证, Thermo Fisher Scientific 则没有义务更换或赔付:因客户未能按照相关免疫检测试剂盒产品的推荐方案储存或使用产品;未能按照合格技术人员的良好实验室规范使用产品;其他误用或疏忽,包括但不限于不当储存、维护、运输或搬运、不当或异常使用,包括超出 Thermo Fisher Scientific 规定的环境或使用规范的操作;任何种类或性质的事故;掺假;未经授权的变更或修改;与非 Thermo Fisher Scientific 提供的或未经其书面授权的化学品、试剂或任何其他产品一起使用。
客户负责免疫检测试剂盒的任何验证,并遵守与其程序和免疫检测试剂盒使用相关的任何法规要求。免疫检测试剂盒的不当或未经批准或不合规使用使得本免疫检测履约保证书项下的任何 Thermo Fisher Scientific 义务无效。
在法律允许的最大范围内,Thermo Fisher Scientific在任何情况下均不承担任何责任,无论是合同,侵权,严格责任,疏忽,担保,还是根据任何成文法则或任何其他特殊,偶然,间接,示例性,惩罚性的其他依据 ,由免疫检测试剂盒或其他产品引起或由客户或任何其他人或实体造成的多重或相应的损害,Thermo Fisher Scientific的履行或未能履行与购买,拥有或使用该免疫检测试剂盒或性能有关的义务 服务的可预见性以及是否告知Thermo Fisher Scientific此类损坏的可能性,包括但不限于因丢失或使用,数据丢失,停机,购买替代商品或服务而引起的或与之相关的收入损坏,利润,商誉或业务或其他财务损失。此外,Thermo Fisher Scientific 因免疫检测履约保证书而引起的或与之相关的最大责任总额限于客户为引起此类担保索赔的免疫检测试剂盒支付的金额。某些国家或司法管辖区限制或排除保修、责任(如重大过失或故意不当行为的责任)或补救措施或损害赔偿的范围,或限制或排除上述范围。在此类国家和地区,上述保证,责任,补救或损害赔偿的限制或排除应在法律允许的最大范围内适用,而在法律禁止的范围内则不适用。在不限制上述声明的情况下,本文档中的任何内容均无意于或将排除或限制Thermo Fisher Scientific因其疏忽或欺诈而造成的死亡或人身伤害的责任,或根据适用法律可能无法被排除或限制的任何其他责任。
Thermo Fisher Scientific 保留在不事先通知客户的情况下添加或删除免疫检测履约保证书涵盖的产品、修改条款或终止免疫检测履约保证书的权利。