The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Invitrogen ProcartaPlex 免疫检测是基于抗体的微球试剂盒和 Panel,以便借助 Luminex 仪器平台进行多重蛋白质定量。检测涵盖来自人类、小鼠、大鼠、非人灵长类、犬类和其他物种的超过600种细胞因子、趋化因子、生长因子和其他蛋白质靶标。从90余种预混的多重测定组合(2到80重检测)或单因子检测试剂盒中进行选择,也可定制多重检测试剂盒。
预混 Panel | 混合与匹配 | 单因子试剂盒 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
使用磁珠对单个样品中多达80种分析物进行定量多重分析的预定义、生物学相关、疾病限定的测定组合。通过对可搭配性、交叉反应性和干扰进行广泛测试,实现最佳性能和重现性。 | 自定义混合测定组合可根据您选择的靶标,提供量身定制的结果。只需提供您所需的物种、样品类型和要使用的仪器。然后从我们的分析物列表中选择,我们将确定一个用户定义的测定组合,附带执行测定所需的全部试剂。 | 用于检测单个分析物的微球组合,旨在根据我们的测定目录构建您自己的多重测定组合。多个单因子试剂盒可以组合起来,并使用 ProcartaPlex 基础试剂盒运行,后者包含进行测定所需的全部非靶标特异性试剂。 |
搜索可用的预混测定组合 | 构建自己的测定组合 | 搜索可用的单因子试剂盒 |
ProcartaPlex 测定的灵活性极高;您可以选择自己的单因子检测并自行混合,或者使用我们的在线 Invitrogen ProcartaPlex 测定组合配置器设计您喜欢的测定组合。选择您感兴趣的分析物,并立即收到关于最有效解决方案的建议,满足您的 Panel 需求。每个自定义 Panel 均配备执行检测所必需的全部试剂,包括预混捕获微球、预混检测试剂、蛋白标准品和缓冲液。如果您不确定哪种解决方案适合您,请使用 Panel 选择工具查找自定义和预混的感兴趣靶标选项。
使用 ProcartaPlex 测定组合配置器和选择工具来选择目标分析物并构建您的测定组合。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。