The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
赛默飞世尔科技可提供在 Luminex 系统上运行所需的,包含鞘液、校准试剂盒和性能验证试剂盒在内的辅助设备和试剂。我们致力于确保您拥有在 Luminex xMAP INTELLIFLEX、FLEXMAP 3D、LX200 或 MAGPIX 系统上运行 Luminex 基因表达和蛋白定量测定所需的所有组件。
产品名称 | 描述 | 货号 | 尺寸 |
---|---|---|---|
xMAP Sheath Fluid Plus | 将样品输送至基于 Luminex xMAP 技术的仪器的光学组件的鞘液。需要它才能操作所有 Luminex 200、FLEXMAP 3D、xMAP INTELLIFLEX 和 xMAP INTELLIFLEX DR-SE 系统。 | 20 L | |
xMAP Sheath Concentrate PLUS, RUO | 将样品输送至基于 Luminex xMAP 技术的仪器的光学组件的鞘液。需要它才能操作所有 Luminex 200、FLEXMAP 3D、xMAP INTELLIFLEX 和 xMAP INTELLIFLEX DR-SE 系统。 | 1 L | |
MAGPIX Drive Fluid Plus | MAGPIX Drive Fluid Plus 是一款鞘液,可将在 Luminex MAGPIX 系统上分析的样品运输到光学组件上。 | 4050030 | 4 x 700 mL |
产品 | 描述 | 货号 | 单位规格 |
---|---|---|---|
INTELLIFLEX 校准试剂盒 | INTELLIFLEX 校准试剂盒与 Luminex、xMAP INTELLIFLEX 和 Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 系统配合使用,用于校准这些系统的光学元件。该校准试剂盒包含校准这些系统所需的所有试剂。 | 20次反应 | |
INTELLIFLEX 性能验证试剂盒 | 性能验证试剂盒包含验证 INTELLIFLEX 系统校准所需的所有试剂。 | 20次反应 |
产品 | 描述 | 货号 | 单位规格 |
Luminex 200 校准试剂盒 | Luminex 200 校准试剂盒与 Luminex 200 系统配合使用,包含用于 MagPlex 和 MicroPlex 分类通道的 xMAP 校准器和报告通道的校准器。 | 25次使用 | |
Luminex 200 性能验证试剂盒 | Luminex 200 性能验证试剂盒配合 Luminex 200 系统使用,包含用于验证 MagPlex 和 MicroPlex 分类通道和报告通道校准的 xMAP 对照剂。 | 25次使用 | |
自动维护板(Luminex 系统)
| 自动维护板 (AMP) 可轻松进行无人值守维护和校准。与 Luminex 200 系统(货号 MAP0200)兼容。
| 各1 | |
xMAP 分类对照微球 (CON1) | 内部标记有荧光染料、适用于验证 Luminex 200 系统的校准和光学完整性的聚苯乙烯微球。 | 5 mL | |
xMAP 报告基因对照微球 (CON2) | 内部标记有荧光染料的聚苯乙烯微球。这些对照微球用于验证 Luminex 200 系统的校准和光学完整性。 | 5 mL | |
xMAP 分类校准品微球 (CAL1) | 可用作基于 Luminex xMAP 技术的检测器(如 Luminex 200)的系统校准品,适用于将两个分类通道(CL1、CL2)和双重鉴别器通道 (DD) 的配套组件均归一化。 | 5 mL | |
xMAP 报告校准品微球 (CAL2) | 可用作基于 Luminex xMAP 技术的检测器(如 Luminex 200)的系统校准品,适用于归一化报告通道 (RP1)。 | 5 mL |
产品 | 描述 | 货号 | 单位规格 |
FLEXMAP 3D 校准试剂盒 | 便捷的校准试剂盒包含用于 MagPlex 和 MicroPlex 分类通道的 xMAP 校准品,还包括用于报告基因通道的校准品。 | 25次反应 | |
FLEXMAP 3D 性能验证试剂盒 | 便捷的验证试剂盒包含验证 MagPlex 和 MicroPlex 分类通道和报告基因通道的校准所用的 xMAP 验证试剂。 | 25次反应 | |
FLEXMAP 3D 系统基本安全模块 | 基本安全模块允许管理员设置用户访问级别,从而提供安全性。此模块设计用于 FlexMAP 3D 系统。 | 各1 |
产品 | 描述 | 货号 | 单位规格 |
---|---|---|---|
MAGPIX 校准试剂盒 | 本校准试剂盒使用方便,包含了用于 MAGPIX 系统分类和报告基因通道的 xMAP 校准品。校准使系统设置标准化,有助于确保实现最佳且一致的微球分类。 | 25次反应 | |
MAGPIX 性能验证试剂盒 | 便捷的高性能验证试剂盒包含 xMAP 验证试剂,这些试剂用于验证 MAGPIX 分类和报告基因通道以及流体完整性的校准情况。 | 25次反应 | |
MAGPIX Drive Fluid Plus | MAGPIX Drive Fluid Plus 是一款鞘液,可将在 Luminex MAGPIX 系统上分析的样品运输到光学组件上。 | 4 x 700 mL |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。