通过 Luminex 自动化解决方案,在最大化获得结果的同时尽量缩短人工操作时间
精简您的 Luminex 工作流程并提高效率。使用我们为384孔高通量设计的分析方法,即可为蛋白质和基因表达研究获得准确可靠的结果。无论是自动化检测 Invitrogen ProcartaPlex 或 QuantiGene Plex 的单个步骤还是整个工作流程,都可以采用我们的实验室自动化解决方案。结合多重检测和更高通量可最大限度地增加每个样品获取的数据量和处理的样品数,相较于单因子和较低通量检测,可节省数周时间。
Luminex 高通量解决方案和功能
两种检测,一种简单技术:在单个平台上同时实现蛋白和基因表达的高通量检测
Invitrogen ProcartaPlex 和 QuantiGene Plex 通过采用 Luminex 平台为多组学高通量方法提供了独特的检测能力。不影响数据解读或灵敏度的情况下,将基因组学和蛋白质组学工作流程结合使用。通过同时检测在384孔中单个样品的大量 RNA 或蛋白靶标,研究细胞的功能和反应。
同时检测 RNA 和蛋白质表达变化(请参阅下文工作流程和样品数据)可提供更加可靠和准确的细胞状态情况。RNA 水平可能是瞬时的,并且可能与蛋白质水平无关,这些水平可能需要保持较长时间才能维持细胞功能。由于时间和表达水平的差异,一种检测可能会发现到另一种检测所发现不了的变化。或者,这两个数据结果可以进一步支持一些关键的发现。利用简单、统一的高通量工作流程同时执行 RNA 和蛋白质检测,使 Invitrogen ProcartaPlex 和 QuantiGene Plex成为自动化大规模筛查研究的理想工具。
高通量多重蛋白检测
高通量多重基因表达检测
使用有96孔和384孔两种规格的 QuantiGene Plex 基因表达检测对您的目的基因进行多重分析
工作流程
在典型的工作流程中,使用各种刺激物或化合物处理细胞。收集细胞裂解物(用于 RNA、膜和细胞内蛋白)或细胞上清液(用于细胞因子或其他分泌性蛋白)。使用与目的靶标相对应的试剂盒对样品进行检测。在 Luminex 仪器上生成结果。
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 检测工作流程
用 PMA(24小时)或LPS(48小时)刺激了在384孔板中培养的U937细胞。收集了细胞培养上清液,并使用 Th1/Th2 细胞因子和趋化因子 ProcartaPlex检测panel测量分泌性蛋白。使用 QuantiGene 裂解混合物裂解了细胞,并使用36重 QuantiGene Plex 检测panel测量基因表达变化。在 Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE 仪器上对两个试剂盒都进行了读取。
样品数据
显示代表性靶标 MCP-1/CCL2 和 IL-8/CXCL8 与刺激物 LPS 和 PMA 的基因表达和蛋白翻译之间高度相关的总蛋白定量(柱状图)和归一化基因表达分析(线状图)。
Thermo Scientific inSPIRE 协作自动化平台为高通量的 ProcartaPlex 和 QuantiGene Plex 检测提供了一个直观的界面。这些检测的工作流程的每一步都是由显示在此处的 inSPIRE 平台上的各种仪器自动完成的。Momentum Scheduling 软件整合了所有步骤,并可以将手动方案自动化到最精细的细节,如孵化温度监测和控制、方案规定的样品处理和孔及样品追踪。  
适用于 Invitrogen Luminex 检测的自动化实验室解决方案
Thermo Fisher 实验室自动化团队在自动化孵育、实验室自动机械和工作流程调度方面拥有数十年的经验。我们的专职专家团队随时为您提供自动化支持和专长,以满足您的实验室高通量需求。
提供从单步液体转移到还包括微球清洗、试剂分配等步骤的完整系统的可扩展解决方案。还提供同一运行内部分板到多个板不等的多重通量的解决方案。
赛默飞世尔科技实验室自动化解决方案包括:自动化培养箱、可配置平台、机器人移动器、工作流程调度软件和实验室信息学系统。我们利用了自身的检测开发和实验室自动化团队的专长,为我们的 Invitrogen Luminex 检测、ProcartaPlex 和 QuantiGene Plex 在 Thermo Scientific inSPIRE 协作自动化平台上设计自动化高通量解决方案(见上图),从而为实验室带来了可配置的直观解决方案。 
仅供科研使用。不可用于诊断程序。