上样对照抗体和同型对照抗体是抗体的一类,为标准化、归一化和验证定性、定量和半定量免疫检测方案(例如免疫印迹)提供实用手段。
对照抗体推荐分类
同型对照抗体
了解如何选择合适的阴性对照抗体,即缺乏靶标特异性但与免疫检测应用中所使用的一抗的免疫球蛋白类别和类型相匹配的抗体。
上样对照抗体
为常规上样或蛋白表达对照选择合适的抗体。这些抗体有助于免疫印迹实验,可比较凝胶中每个孔中上样的蛋白量。
Need antibodies in bulk quantities or custom packaging?
Inquire now. Complete Request Form
Want us to produce a custom antibody for you?
Learn more. Custom Antibody Services