Need antibodies in bulk quantities or custom packaging?
Inquire now. Complete Request Form
我们为您提供数千种用于癌症研究的一抗。无论您的研究属于肿瘤转移、增殖信号传导、细胞凋亡、细胞自噬、代谢、炎症、肿瘤抑制因子相关研究还是任何其他癌症相关研究领域的研究,我们均为您提供广泛的研究抗体选择,助您取得成功。使用我们在下方为您提供的抗体搜索工具查找您的研究适用的Invitrogen™抗体。
已经知道您感兴趣的癌症研究目标?
使用以下搜索工具查找感兴趣的抗体。然后,按照靶标或宿主物种、单克隆或多克隆抗体类型以及其他标准过滤结果。
热门癌症靶点一抗
货号 | 产品描述 | 种属 | 应用 |
---|---|---|---|
PA5-11393 | Bad Polyclonal Antibody | Human | WB, IHC |
MA5-14003 | Bax Monoclonal Antibody (6A7) | Mouse, Human, Rat | WB, IF, ICC, IHC (P), FACS |
MA5-11757 | Bcl-2 Monoclonal Antibody (100/D5) | Mouse , Human | WB, IF, ICC, IHC (P), FACS, IP |
PA1-830 | c-FOS Polyclonal Antibody | Mouse, Human | WB, IF |
MA1-980 | c-Myc Monoclonal Antibody (9E10) | Human | WB, IF, ICC, IHC (P, F), FACS, ChiP, ELISA |
PA1-1110 | *EFGR Polyclonal Antibody | Mouse, Human, Rat, Primates | WB, IF, IHC, IP |
PA3-031A | eNOS Polyclonal Antibody | Mouse, Human, Rat, Dog, Cattle | WB, IF, ICC, IHC, IHC (P) |
PA5-13394 | FGF1 Polyclonal Antibody | Human | WB, IF, IHC |
PA5-25979 | FGFR1/CD331 Polyclonal Antibody | Mouse, Human | WB, IHC, FACS |
MA1-516 | HIF-1 alpha Monoclonal Antibody (mgc3) | Mouse, Human, Porcine, Cattle, Primates | WB, IF, ICC, IHC, IHC (P), IP, GS, IE |
MA1-088 | IGF1 Monoclonal Antibody (1C5-1A2) | Human | WB, ELISA |
710065 | IGF1R Oligoclonal Antibody (23HCLC), ABfinity™ Recominant | Human | WB, ELISA |
MA5-17096 | IGF2 Monoclonal Antibody (8H1) | Human | WB, IF, ICC, IHC, FACS |
PA5-27188 | p27 Kip1 Polyclonal Antibody | Mouse, Human | WB, IF, ICC, IHC (P) |
PA5-11722 | PDGFA Polyclonal Antibody | Human | WB, IHC |
701142 | PDGFRA/CD140a Monoclonal Antibody(7H13L1), ABfinity™Recombinant | Human | WB, ICC, ELISA |
PA5-27192 | †PI3 kinase p110 alpha Polyclonal Antibody | Mouse, Human | WB, IHC (P) |
PA5-20126 | Raptor Polyclonal Antibody | Mouse, Human | WB, IF, ICC |
MA5-15681 | ‡RICTOR Monoclonal Antibody (7B3) | Mouse, Human, Primates | WB, IF, ICC, IHC (P), FACS |
MA1-037 | STAT1 Monoclonal Antibody (15H3) | Human, Primates | WB, IF, IP |
特色癌症研究抗体分类
存在至少三种不同的丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号传导模块,其介导细胞外信号进入细胞核以打开哺乳动物细胞中的应答基因,包括ERK、JNK和p38激酶。MAPK信号通路是调控许多细胞进程(包括炎症、细胞分化、细胞增殖和死亡)时必不可少的因素。使用抗体研究MAPK通路在癌症、免疫疾病和神经退行性疾病中的作用。
丝氨酸 - 苏氨酸激酶Akt(也称为蛋白激酶B)是具有广泛影响的信号传导网络中的中心汇聚节点。Akt活化作为这些细胞信号通路的主要开关,通过大量的下游靶标和相互作用配偶体产生众多的细胞内反应。使用抗体检查关键 靶标,包括AKT1、AKT2、AKT3和PI3K。
我们为您提供亲和纯化的兔多克隆或单克隆抗体,对于在特定酪氨酸、苏氨酸或丝氨酸残基上发生磷酸化的靶蛋白具有单特异性。我们的磷酸化特异性抗体可用于多种免疫检测应用,包括免疫组化、定量酶联免疫吸附检测(ELISA)和流式细胞术。关键靶标包括SRC、FAK、Tau、EIF2、AKT、ERK、JAK、STAT和MAPK。
我们为您提供多种特异性一抗,用于研究已经过多种应用验证的转录因子,如蛋白质免疫印迹、免疫荧光、ELISA和免疫组化。关键 靶标包括CREB、E2F-1、c-Myc、c-Fos、AP2、AID、CDX2、ETS1、E2F-1和4EBP1。
GTP水解酶(GTP酶)能够结合和水解GTP。GTP酶家族包含多个亚家族,如对细胞信号传导至关重要的RAS超家族。我们为您提供针对多种GTP酶靶标的高质量抗体,用于蛋白质免疫印迹、免疫沉淀(IP)、免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)和ELISA等应用中。关键靶标包括RAC、RAS、ARF、RHO、RAB和Cdc42。
相关应用和细胞分析类型
通过使用专门用于单个或多个癌症生物标记物分析的蛋白分析工具来准确量化细胞内和细胞外蛋白,由此分析在癌症中细胞信号通路是如何被破坏的。
使用我们提供的、已在多个仪器平台和应用(包括显微镜、流式细胞分析、酶标仪和高内涵筛选)中验证过的多种细胞分析检测评估癌症标志。
使用用于分析细胞增殖、细胞周期、细胞凋亡和免疫表型的流式细胞分析识别、追踪并分析单个癌症细胞内的癌细胞信号事件并检测罕见细胞事件(如人类循环内皮细胞)。
Want us to produce a custom antibody for you?
Learn more. Custom Antibody Services