免疫系统是机体的细胞,组织和器官的集合,可以抵御“外来”入侵者的攻击。一旦入侵者被识别,免疫反应就会启动。当T细胞受体和共刺激分子识别抗原呈递细胞(APC)上的主要组织相容性复合物(MHC)分子后,T细胞被激活。事实上机体需要调节免疫反应,因为过强的免疫反应可能导致机体攻击其自身的健康组织和细胞,而弱免疫反应则无法保护机体免受入侵者的侵害。免疫系统有自己的免疫调节控制点,称为免疫检查点。免疫检查点和共刺激分子共同维持机体的免疫平衡。
通过靶向T细胞中的调节途径来增强抗肿瘤免疫的免疫检查点疗法,是治疗癌症的研究焦点。由于免疫反应是动态变化的且受多条信号通路调控,很容易“逃逸”检查点并攻击自身健康的组织或器官。免疫检查点治疗的前景在于更好地理解免疫系统与肿瘤细胞之间的相互作用。
使用抗体检测的关键免疫检查点和共刺激分子
关键免疫检查点和共刺激分子的总结
T细胞活化通常是自限性的,因为活化的T细胞表达介导PD-1(也称为PDCD-1)的受体,其介导来自抗原呈递细胞(APC)的抑制信号。PD-1可以结合两种不同但相关的配体PD-L1和PD-L2。在与这些配体中的任一种结合后,PD-1产生的信号降低TCR介导的增殖和细胞因子产生。增加的PDL-1表达与许多鼠和人类癌症相关,并且可以在IFN-γ刺激后进一步上调。因此,PD-L1可能在肿瘤的免疫逃避中起重要作用。
PD-1和B7-H1的流式细胞术分析。用ConA刺激C57BL / 6脾细胞,然后用APC抗小鼠CD3e(货号A18605)和0.5μgPE抗小鼠CD279(PD-1)(货号A18700)(右上panel)或 0.5μgPE亚美尼亚仓鼠IgG同型对照(左上panel)染色。用APC抗小鼠CD3e和PE大鼠IgG2a kappa同型对照(左下panel)或PE抗小鼠CD274(B7-H1)(货号A14764)(右下panel)染色C57BL / 6脾细胞。淋巴细胞门中的细胞用于分析。
DR3 / TNFRSF25是TNF受体超家族的成员。在富含淋巴细胞的组织中优先表达该受体,并且它可能在调节淋巴细胞稳态中起作用。DR3的唯一已知配体是TNF超家族成员TL1A(TNF样细胞因子1A,TNFSF15)。该受体的信号转导由各种含有死亡结构域的衔接蛋白介导。小鼠的敲除研究表明DR3 / TNFRSF25在去除胸腺中自身反应性T细胞中的作用。研究还表明TL1A和DR3在各种人类疾病和动物疾病模型中的作用,包括类风湿性关节炎(RA),胶原诱导的关节炎(CIA)和炎性肠病(IBD)。
DR3 / TNFRSF25的免疫荧光分析。使用ABfinity抗DR3 / TNFRSF25重组兔单克隆抗体(货号702277,2μg/mL)和山羊抗兔IgG(H+ L)超级二抗,Alexa Fluor 48(货号A27034,1:2,000)标记,固定和透化的Ramos细胞。Panel a显示了被染色的DR3 / TNFRSF25蛋白(绿色);Panel b中,使用带有DAPI(货号S36938)的SlowFade Gold Antifade Mountant对细胞核(蓝色)进行染色;Panel c表示使用Alexa Fluor 555罗丹明鬼笔环肽(货号R415,1:300)对细胞骨架F-肌动蛋白染色; Panel d是Panel a,b和c的组合图像,清楚地证明了DR3 / TNFRSF25在膜中的定位。图像以60倍放大率采集。
在许多类型的人急性髓细胞白血病(AML)中,T细胞免疫球蛋白粘蛋白-3(TIM-3)在人髓细胞白血病干细胞的表面上表达,而非在造血干细胞(HSC)上表达。TIM-3在霍奇金病组织中过表达,并可能参与霍奇金和里德 - 斯腾伯格(H&RS)细胞与其周围细胞之间的相互作用。半乳糖凝集素是β-半乳糖苷结合蛋白家族,其涉及调节细胞 - 细胞和细胞 - 基质相互作用。半乳糖凝集素-9(Gal-9)是TIM-3的配体;这些蛋白质一起构成了对白血病干细胞(LSC)自我更新和人类AML发展至关重要的自分泌环,因此可能在该疾病的发病机理和/或其相关的免疫缺陷中起作用。
Galectin-9
半乳糖凝集素-9的免疫组织化学分析结果。使用浓度为25μg/ mL大鼠抗小鼠半乳糖凝集素-9单克隆抗体(货号MA5-24369) 在4℃下,检测经灌注固定和冷冻切片的小鼠结肠。 使用抗大鼠IgG HRP二抗,用DAB底物(棕色)染色组织,并用苏木精(蓝色)复染。特异性染色定位于上皮细胞的质膜和细胞质。
半乳糖凝集素-9的免疫细胞化学分析。使用山羊抗小鼠半乳糖凝集素-9抗原亲和纯化多克隆抗体(货号PA5-47503)以15μg/ mL在室温下在浸没固定的小鼠脾细胞中检测靶标3小时。使用荧光染料偶联的抗山羊IgG二抗(红色)染色细胞,并用DAPI(蓝色)复染。特异性染色定位于细胞质。
半乳糖凝集素-9的流式细胞术分析。用山羊抗小鼠半乳糖凝集素-9短同种型亲和纯化多克隆抗体(货号PA5-47503)(橙色直方图)或对照抗体(空心直方图)染色小鼠胸腺细胞,然后用APC缀合的抗大鼠IgG二抗染色。为了促进细胞内染色,用多聚甲醛固定细胞并透化。
CTLA4是免疫球蛋白超家族的成员,编码向T细胞传递抑制信号的蛋白质。该基因的突变与胰岛素依赖型糖尿病,格雷夫斯病,桥本甲状腺炎,乳糜泻,系统性红斑狼疮,甲状腺相关性眼眶病和其他自身免疫性疾病有关。CD80(B7-1)和CD86(B7-2)是T细胞关键共刺激分子CD28和抑制性受体CTLA-4(CD152)的配体。两种B7分子均在专职抗原呈递细胞上表达,对于T细胞活化非常关键。尚未完全阐明CD80和CD86能力的差异;现有研究的结果与它们各自在启动或维持T细胞免疫应答中的作用相冲突。
CTLA-4的免疫细胞化学分析结果。使用浓度为15μg/ mL的山羊抗人CTLA-4多克隆抗体(货号PA5-47547)以在室温下,检测用PMA和钙离子霉素处理的固定的人外周血单核细胞3小时。使用荧光染料偶联的抗山羊IgG二抗(红色)染色细胞,并用DAPI(蓝色)复染。特异性染色定位于细胞表面。
TIGIT是最近发现的共抑制受体,在多种淋巴样细胞表面表达,特别是在Foxp3 +调节性T细胞上。TIGIT的表达在肿瘤浸润性T细胞上显著富集。脊髓灰质炎病毒受体(PVR,CD155)是在V-C-C排列中具有3个Ig结构域的Ig超家族的成员,是TIGIT的高亲和力受体。TIGIT与其受体CD155结合,引起IL-10分泌增加和IL-12B分泌减少,并通过促进成熟免疫调节树突细胞的产生来抑制T细胞活化。
CD155(绿色)的免疫荧光分析显示HeLa细胞膜中的染色。采用TBS中含 0.1% Triton X-100在室温下透化处理被福尔马林固定的细胞 5-10 分钟,然后在室温下采用 3% BSA-PBS 封闭30分钟。用CD155单克隆抗体(货号MA5-13493)在3%BSA-PBS中以1:20的稀释度检测细胞,并在4℃孵育过夜。用PBST洗涤细胞,并在室温下在避光孵育DyLight偶联的二抗。用鬼笔环肽(红色)染色F-肌动蛋白,并用Hoechst或DAPI(蓝色)染色细胞核。图像在60倍放大率下采集。
LAG3(CD223)是在活化的T细胞,NK细胞,B细胞和浆细胞样树突细胞上表达的细胞表面分子。与其主要配体II类MHC结合,LAG3在调节树突细胞功能中起作用。基于研究,它还与PD-1在几种可移植肿瘤中的肿瘤浸润性CD4 +和CD8 + T细胞上广泛共表达。
人PBMC的流式细胞术分析。用山羊抗人LAG-3多克隆抗体(货号PA5-47298)染色未处理(A)或用1μg/mL PHA处理(B)5天的细胞,然后用APC偶联的抗山羊IgG二抗和PE偶联的小鼠抗人CD3ε单克隆抗体染色。基于对照抗体染色画门分析。
查看可用的免疫检查点抗体
目标 | 抗体 | 目标同义词 |
---|---|---|
B7-H3/CD276 | B7-H3抗体 | 4Ig-B7-H3;B7同系物3;B7-H3;B7H3;B7RP-2;CD276;CD276抗原;共刺激分子;PSEC0249 |
B7-H4/VTCN1 | B7-H4抗体 | B7同系物4;B7-H4;B7H4;B7S1;B7X;FLJ22418;免疫共刺激蛋白B7-H4;PRO1291;蛋白质B7S1;RP11-229A19.4;T细胞共刺激分子B7x;含有T细胞活化抑制剂1的V-set结构域;VCTN1;vtcn1 |
B7-H5/VISTA | VISTA抗体 | 4632428N05Rik;B7-H5;B7H5;C10orf54;10号染色体开放读码框54;Dies1;GI24;PD-1H;血小板受体Gi24;PP2135;蛋白质L259;SISP1;应激诱导分泌蛋白1;未表征的蛋白质C1orf54同系物 |
BTLA/CD272 | BTLA抗体 | B和T淋巴细胞衰减剂;B和T淋巴细胞衰减剂;B和T淋巴细胞相关蛋白;BTLA1;CD272 |
CD27 | CD27抗体 | CD抗原27;CD27;CD27抗原;CD27L受体;T细胞活化抗原CD27;T细胞活化抗原S152;T细胞活化抗原CD27;T14;肿瘤坏死因子受体超家族成员7;肿瘤坏死因子受体超家族,成员7 |
CD28 | CD28抗体 | CD28;CD28抗原;MGC138290;T细胞特异性表面糖蛋白CD28;Tp44 |
CD30 | CD30抗体 | CD30;CD30抗原;CD30L受体;细胞因子受体CD30;Ki-1抗原;淋巴细胞活化抗原CD30;肿瘤坏死因子受体超家族成员8;肿瘤坏死因子受体超家族,成员8 |
CD30L/CD153 | CD153抗体 | CD153;CD30配体;CD30-L;CD30L;CD30LG;肿瘤坏死因子配体超家族成员8 |
CD40 | CD40抗体 | B细胞表面抗原CD40;BP50;CD40; CD40L受体;CDW40;MGC9013; T细胞分化抗原;TNFRSF5; 肿瘤坏死因子受体超家族成员5; 肿瘤坏死因子受体超家族,成员5 |
CD40L/CD154 | CD154抗体 | CD154; CD40抗原配体; CD40配体;CD40-L;CD40L;gp39的;HIGM1;IGM;IMD3;LY-62;Ly62;RP23-153G22.3; T-B细胞活化分子;T-BAM; T细胞抗原Gp39; TNF相关活化蛋白;TNFSF5; TRAP; 肿瘤坏死因子(配体)超家族成员5; 肿瘤坏死因子配体超家族成员5 |
CD70 | CD70抗体 | CD27配体;CD27-L;CD27L;CD27LG;CD70; CD70抗原; Ki-24抗原; 成员7; 表面抗原CD70;TNFSF7; 肿瘤坏死因子(配体)超家族,成员7; 肿瘤坏死因子配体超家族; 肿瘤坏死因子配体超家族成员7 |
CD80 | CD80抗体 | 激活B7-1抗原; B淋巴细胞活化抗原B7;B7;B7-1;B7.1;BB1;Cd28l;CD28LG;CD28LG1;CD80; CD80抗原(CD28抗原配体1,B7-1抗原); 共刺激因子CD80; 共刺激分子变体IgV-CD80; CTLA-4反受体B7.1;LAB7;LY-53;Ly53;MIC17; T淋巴细胞活化抗原CD80;TS / A-1 |
CD86 | CD86抗体 | 激活B7-2抗原; B淋巴细胞活化抗原B7-2; B淋巴细胞抗原B7-2;B7-2; B7-2抗原;B7.2;B70;BU63; CD28抗原配体2;CD28LG2;CD86; CD86抗原(CD28抗原配体2,B7-2抗原); CTLA-4反受体B7.2;FUN-1;LAB72;MGC34413; T淋巴细胞活化抗原CD86 |
CD96/Tactile | CD96抗体 | CD96; CD96抗原MGC22596; CD96分子; 细胞表面抗原CD96;DKFZp667E2122; T细胞活化,晚期表达增加; T细胞活化增加晚期表达蛋白; T细胞表面蛋白质Tactile; Tactile; TACTILE增加晚期表达 |
CD112/Nectin-2 | Nectin 2抗体 | CD112; 疱疹病毒进入介体B; 疱疹病毒进入介体B; 疱疹病毒进入蛋白B;MYH2B;MyHC的-2B;Nectin-2;脊髓灰质炎病毒受体样2;脊髓灰质炎病毒受体相关2(疱疹病毒进入介质B);脊髓灰质炎病毒受体相关蛋白2 |
CD134/OX40 | OX40抗体 | ACT35抗原; ATC35抗原;CD134; CD134抗原; 簇指定134; 淋巴激活抗原ACT35; OX40抗原; OX40细胞表面抗原; OX40同源物; OX40L受体; TAX转录激活的糖蛋白1受体; 转录激活的糖蛋白1受体;TNFRSF4; 肿瘤坏死因子受体超家族成员4; 肿瘤坏死因子受体超家族,成员4 |
CD137/4-1BB | CD137抗体 | 4-1BB配体受体;CD137; CD137抗原;CDw137; 小鼠4-1BB的同源物; 由淋巴细胞激活(ILA)诱导; 白细胞介素激活受体,小鼠Ly63的同源物; 受体蛋白4-1BB; T细胞抗原ILA; T细胞抗原4-1BB同系物; T细胞抗原ILA; 肿瘤坏死因子受体超家族成员9; 肿瘤坏死因子受体超家族,成员9 |
CD137L/4-1BB L | 4-1BB Ligand抗体 | 4-1BB配体;4-1BB-L;4-1BBL; CD137配体; 小鼠4-1BB-L的同源物; 受体4-1BB配体;TNFSF9; 肿瘤坏死因子配体超家族成员9 |
CD152/CTLA-4 | CTLA-4抗体 | CD152; CD152同种型; 乳糜泻3;CTLA-4; 细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4短剪接形式; 细胞毒性T淋巴细胞蛋白4; 细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4; 细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4; 细胞毒性T淋巴细胞相关丝氨酸酯酶-4; 胰岛素依赖型糖尿病12; 配体和跨膜剪接细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4 |
CD155/PVR | CD155抗体 | CD155;NECL-5; nectin样 5; Nectin样蛋白5; 脊髓灰质炎病毒受体;PVR;PVS |
CD223/LAG3 | CD223抗体 | CD223;LAG-3;Ly66; 淋巴细胞活化基因3蛋白; 淋巴细胞激活基因3; 蛋白质FDC |
CD226/DNAM1 | CD226抗体 | CD226; CD226抗原;DNAM1; 血小板和T细胞活化抗原1; 血小板和T细胞活化抗原1;PTA1;TLiSA1 |
CD252/OX40L | OX40L抗体 | ATH-1;ATH1; 动脉粥样硬化1;CD252;gp34; OX40配体;OX40L; 转录激活的糖蛋白1配体;TNFSF4; 肿瘤坏死因子配体超家族成员4;TXGP1;Txgp1l |
CD258/LIGHT | LIGHT抗体 | TNFSF14;LTG;CD258;HVEML; LIGHT; 肿瘤坏死因子超家族成员14; 肿瘤坏死因子配体超家族成员14; 疱疹病毒进入介体配体; 肿瘤坏死因子(配体)超家族,成员14; 肿瘤坏死因子配体1D |
CD273/PD-L2 | CD273抗体 | B7树突细胞分子;B7-DC;B7DC;bA574F11.2;BTDC; Butyrophilin B7-DC; 丁酰胆碱样蛋白;CD273; PD-1配体2; PD-1-配体2;PD-L2; PDCD1配体2;PDCD1L2;PDL2; 程序性细胞死亡1配体2; 程序性死亡配体2 |
CD274/PD-L1 | PD-L1抗体 | B7同系物1;B7-H;B7-H1;B7H1;CD274; CD274抗原;PD-L1; PDCD1配体1;PDCD1L1;PDCD1LG1;PDL1; 程序性细胞死亡1配体1; 程序性死亡配体1 |
CD278/ICOS | ICOS抗体 | 激活诱导型淋巴细胞免疫分子;AILIM;CD278;CVID1; 诱导型共刺激分子; 诱导型T细胞共刺激分子; 诱导型T细胞共刺激因子 |
CD279/PD-1 | PD-1抗体 | CD279;HPD-1;HPD-1;MPD-1;PD1; 程序性细胞死亡蛋白1; 蛋白质PD-1;SLEB2 |
CD357/GITR | CD357抗体 | AITR;CD357;GITR-d; 糖皮质激素诱导的TNFR相关蛋白;TNFRSF18; 肿瘤坏死因子受体超家族成员18 |
DR3/TNFRSF25 | DR3抗体 | APO-3;APO3; 细胞凋亡诱导受体; 细胞凋亡诱导受体AIR; 细胞凋亡介导受体DR3; 细胞凋亡介导受体TRAMP;DDR3; 死亡域受体3可溶形式; 死亡受体3; 死亡受体β;DR3; 猪油; 淋巴细胞相关的死亡受体; 蛋白质WSL; 蛋白质WSL-1;TNFRSF12; 肿瘤坏死因子受体超家族成员25; 肿瘤坏死因子受体超家族,成员12; 肿瘤坏死因子受体超家族成员12(易位链缔合膜蛋白); 肿瘤坏死因子受体超家族,成员25;WSL;WSL1 |
Galectin-9 | Galectin 9抗体 | Ecalectin;GAL-9; galectin 9;半乳凝素9;HUAT; 凝集素,半乳糖苷结合可溶性9; 凝集素,半乳糖苷结合,可溶性,9;LGALS9A; 肿瘤抗原HOM-HD-21; 尿酸转运蛋白/通道蛋白 |
GITRL | GITRL抗体 | 活化诱导的TNF相关配体; AITR配体;AITRL; GITR配体;GITRL; 糖皮质激素诱导的TNF相关配体; 糖皮质激素诱导的TNFR相关蛋白配体; 糖皮质激素诱导的肿瘤坏死因子受体配体;hGITRL; RP1-15D23.1,AITRL,GITRL,TL6,hGITRL; 肿瘤坏死因子(配体)超家族成员18; 肿瘤坏死因子(配体)超家族,成员18; 肿瘤坏死因子配体2A; 肿瘤坏死因子配体超家族成员18 |
HVEM | TNFRSF14抗体 | ATAR; 疱疹病毒进入中介体;HVEA;HVEM;LIGHTR;RP3-395M20.6; 肿瘤坏死因子受体超家族成员14 |
ICOSL/B7RP1/B7-H2 | ICOSLG抗体 | B7同系物2; B7同系物2; B7样蛋白G150; B7相关蛋白1;B7H2;B7RP-1;GL50; ICOS配体;ICOS-L;ICOSL; 诱导型T细胞共刺激配体;KIAA0653; 跨膜蛋白B7-H2 ICOS配体 |
IDO | IDO抗体 | 3-双加氧酶;IDO-1; 吲哚胺2,3双加氧酶; 吲哚2,3-双加氧酶; 吲哚胺2,3-双加氧酶1;吲哚胺2; 吲哚胺 - 吡咯2,3-双加氧酶 |
TIGIT | TIGIT抗体 | 具有Ig和ITIM结构域的T细胞免疫受体;TIGIT; V-set和免疫球蛋白结构域含有9; V-set和跨膜结构域含3; V-set和含跨膜结构域的蛋白3;VSIG9;VSTM3; 华盛顿大学细胞粘附分子;WUCAM |
TIM-3 | TIM3抗体 | HAVcr-2;HAVCR2; 甲型肝炎病毒细胞受体2; 肾损伤分子-3; T细胞免疫球蛋白粘蛋白3; T细胞免疫球蛋白粘蛋白-3; T细胞免疫球蛋白和含粘蛋白结构域的蛋白3; T细胞免疫球蛋白粘蛋白家族成员3; T细胞免疫球蛋白粘蛋白受体3; T细胞膜蛋白3;TIM-3;TIMD-3 |
TL1A | TL1A抗体 | bM20K13.3(肿瘤坏死因子(配体)超家族,成员15);MGC129934;MGC129935;TL1;TL1A; TNF配体相关分子1; TNF超家族配体TL1A; 肿瘤坏死因子(配体)超家族成员15; 肿瘤坏死因子(配体)超家族,成员15; 肿瘤坏死因子配体1B; 肿瘤坏死因子配体超家族成员15; 血管内皮细胞生长抑制剂; 血管内皮生长因子; 血管内皮生长抑制因子-192A;VEGI;VEGI192A |