Search Thermo Fisher Scientific
重组抗体 |
重组抗体利用重组DNA 和蛋白质工程技术,通过对抗体编码基因根据不同应用需求进行加工改造和重新装配,转染适当受体细胞进行体外表达后获取。表达来源于明确的序列,重组抗体确保了不同批次间的抗体具有相同的生物活性和特异性。重组抗体为担忧细胞漂移、批次间差异和复杂生物系统特异性等问题提供了解决方案。
通过对基因序列进行修饰或改造,可实现更高质量和灵敏度的重组抗体,适用于广泛的应用,并容易实现大规模生产。Invitrogen重组抗体有多种产品可供选择,如丰富的物种、偶联及非偶联等多种形式。
同一抗体在平行实验中所得的结果不同,常常会导致误导性的科研发现,所以一支不可靠的抗体可能会造成巨大损失,从而浪费大量的资源与时间。
导致这一结果的原因通常与抗体的生产过程有关。不同于常规的单克隆和多克隆抗体,InvitrogenTM重组抗体来源于细胞受体体外表达,而后经过多次筛选和验证得到。我们通过提供高度验证的重组抗体,为研究人员在蛋白质组学、人类健康和药物发现领域所面临的挑战提供解决方法。
我们的重组抗体的优势在于:
重组兔单克隆抗体 | 重组兔多克隆抗体 | 单克隆抗体 | 多克隆抗体 | |
---|---|---|---|---|
来源 | 源自兔单克隆抗体产生细胞系 | 源自重组兔单克隆抗体混合物 | 源自于杂交瘤细胞 | 源自接种的哺乳动物,如小鼠、兔子或山羊 |
灵敏度 | +++ | ++++ | + | + + |
特异性 | +++ | +++ | + ++ | + |
批次间稳定性 | +++ | +++ | ++ | + |
表位漂变 | / | / | + | ++ |
了解更多信息:
免疫球蛋白介绍›
免疫球蛋白结构和分类›
了解高级验证和高度特异性和一致性的重组抗体与Parkin 抗体检测的重要性。
高级验证抗体
Invitrogen抗体目前要经过一套严格的两步抗体验证方法,包括靶标特异性确认和功能应用验证,有助于确保抗体与正确的靶标结合并在特定的目标应用中发挥高性能。通过此标识可以区分高级验证抗体,支持高级验证的数据可以在产品页面查找。了解更多关于我们的验证标准,请访问 Invitrogen™ 抗体验证技术。
*“验证”一词的使用或其他形式仅指研究使用的抗体,这些抗体经过功能测试以确认该抗体可用于指定的研究技术。它不能确保产品已经过临床或诊断用途的验证。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。