在为您的实验应用选择二抗时,请使用我们的仪器兼容性表来指导您选择合适的 invitrogen Alexa Fluor 偶联二抗,以满足您的研究需要。无论您的实验应用是使用显微镜、酶标仪、高内涵筛选,还是荧光 WB 进行细胞成像,我们都有选择。
Alexa Fluor 二抗的仪器兼容性表
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | 标准显微术 | EVOS 细胞成像系统 | 二抗 |
---|---|---|---|---|
推荐,标准滤片组合 | 见推荐的 EVOS 细胞成像系统用 Light Cube 和 Alexa Fluor 试剂 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 350 | 346/442 | DAPI | 推荐的 DAPI Light Cube | 见 Alexa Fluor 350 偶联二抗 |
Alexa Fluor 405 | 401/421 | DAPI | 推荐的 DAPI Light Cube | 见 Alexa Fluor 405 偶联二抗 |
Alexa Fluor 430 | 425/530 | 定制滤片 | GFP Light Cube 兼容性 | 见 Alexa Fluor 430 偶联二抗 |
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | FITC | 推荐的 GFP Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 532 | 532/554 | TRITC | RFP Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 532 偶联二抗 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | TRITC | RFP Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 546 偶联二抗 |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | TRITC | 推荐的 RFP Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | Texas Red | Texas Red Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 568 偶联二抗 |
Alexa Fluor 594 Alexa Fluor Plus 594 | 590/617 | Texas Red | 推荐的 Texas Red Light Cube | 见 Alexa Fluor 594 偶联二抗 |
Alexa Fluor 633 | 633/645 | Cy5 | Cy5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 633 偶联二抗 |
Alexa Fluor 635 | 621/639 | Cy5 | Cy5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 635 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | Cy5 | Cy5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 |
Alexa Fluor 660 | 660/689 | 定制滤片 | 推荐的 Cy5 Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 660 偶联二抗 |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | Cy5.5 | Cy5 或 Cy5.5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 |
Alexa Fluor 700 | 702/724 | 定制滤片 | Cy5.5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 700 偶联二抗 |
Alexa Fluor 750 | 749/775 | Cy7 | 推荐的 Cy7 Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 750 偶联二抗 |
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | Cy7 | Cy7 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | Varioskan LUX 多模式酶标仪* | Fluoroskan 荧光酶标仪 | Fluoroskan FL 荧光酶标仪 | Alexa Fluor 偶联二抗 |
---|---|---|---|---|---|
Fluoroskan 和 Fluoroskan FL 荧光酶标仪的各种荧光染料推荐的滤片组合 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||||
Alexa Fluor 350 | 346/442 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 350 偶联二抗 |
Alexa Fluor 405 | 401/421 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 405 偶联二抗 |
Alexa Fluor 430 | 425/530 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 430 偶联二抗 |
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 514 | 517/542 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 514 偶联二抗 |
Alexa Fluor 532 | 532/554 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 532 偶联二抗 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 546 偶联二抗 |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 568 偶联二抗 |
Alexa Fluor 594 Alexa Fluor Plus 594 | 590/617 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 594 偶联二抗 |
Alexa Fluor 633 | 633/645 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 633 偶联二抗 |
Alexa Fluor 635 | 621/639 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 635 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 660 | 660/689 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 660 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 700 | 702/724 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 700 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 750 | 749/775 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 750 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 790 | 784/814 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 790 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
*兼容所有的 Alexa Fluor 染料,选择你想要的 200-1000 nm 任意波长
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | CellInsight CX5 高内涵筛选 (HCS) 平台 | CellInsight CX7 高内涵筛选 (HCS) 平台 | CellInsight CX7 LZR 高内涵筛选 (HCS) 平台 | Alexa Fluor 偶联二抗 |
---|---|---|---|---|---|
见 CX5 平台试剂选择指南 | 见 CX7 平台试剂选择指南 | 见 CX7 LZR 平台试剂选择指南 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 350 | 346/442 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见 Alexa Fluor 350 偶联二抗 |
Alexa Fluor 405 | 401/421 | CX7 平台推荐 | 见 Alexa Fluor 405 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 532 | 532/554 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 532 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 594 Alexa Fluor Plus 594 | 590/617 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见 Alexa Fluor 594 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 |
Alexa Fluor 750 | 749/775 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 750 偶联二抗 |
Alexa Fluor 790 | 784/814 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 790 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | iBright WB 成像系统 | Alexa Fluor 偶联二抗 |
---|---|---|---|
见 iBright WB 成像系统兼容试剂 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 546 偶联二抗 |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 635 | 621/639 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 635 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 |
Alexa Fluor 790 | 784/814 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 790 偶联二抗 |
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | 标准显微术 | EVOS 细胞成像系统 | 二抗 |
---|---|---|---|---|
推荐,标准滤片组合 | 见推荐的 EVOS 细胞成像系统用 Light Cube 和 Alexa Fluor 试剂 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 350 | 346/442 | DAPI | 推荐的 DAPI Light Cube | 见 Alexa Fluor 350 偶联二抗 |
Alexa Fluor 405 | 401/421 | DAPI | 推荐的 DAPI Light Cube | 见 Alexa Fluor 405 偶联二抗 |
Alexa Fluor 430 | 425/530 | 定制滤片 | GFP Light Cube 兼容性 | 见 Alexa Fluor 430 偶联二抗 |
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | FITC | 推荐的 GFP Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 532 | 532/554 | TRITC | RFP Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 532 偶联二抗 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | TRITC | RFP Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 546 偶联二抗 |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | TRITC | 推荐的 RFP Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | Texas Red | Texas Red Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 568 偶联二抗 |
Alexa Fluor 594 Alexa Fluor Plus 594 | 590/617 | Texas Red | 推荐的 Texas Red Light Cube | 见 Alexa Fluor 594 偶联二抗 |
Alexa Fluor 633 | 633/645 | Cy5 | Cy5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 633 偶联二抗 |
Alexa Fluor 635 | 621/639 | Cy5 | Cy5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 635 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | Cy5 | Cy5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 |
Alexa Fluor 660 | 660/689 | 定制滤片 | 推荐的 Cy5 Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 660 偶联二抗 |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | Cy5.5 | Cy5 或 Cy5.5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 |
Alexa Fluor 700 | 702/724 | 定制滤片 | Cy5.5 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 700 偶联二抗 |
Alexa Fluor 750 | 749/775 | Cy7 | 推荐的 Cy7 Light Cube | 见所有 Alexa Fluor 750 偶联二抗 |
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | Cy7 | Cy7 Light Cube 兼容性 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | Varioskan LUX 多模式酶标仪* | Fluoroskan 荧光酶标仪 | Fluoroskan FL 荧光酶标仪 | Alexa Fluor 偶联二抗 |
---|---|---|---|---|---|
Fluoroskan 和 Fluoroskan FL 荧光酶标仪的各种荧光染料推荐的滤片组合 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||||
Alexa Fluor 350 | 346/442 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 350 偶联二抗 |
Alexa Fluor 405 | 401/421 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 405 偶联二抗 |
Alexa Fluor 430 | 425/530 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 430 偶联二抗 |
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 514 | 517/542 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 514 偶联二抗 |
Alexa Fluor 532 | 532/554 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 532 偶联二抗 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 546 偶联二抗 |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 568 偶联二抗 |
Alexa Fluor 594 Alexa Fluor Plus 594 | 590/617 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见 Alexa Fluor 594 偶联二抗 |
Alexa Fluor 633 | 633/645 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 633 偶联二抗 |
Alexa Fluor 635 | 621/639 | 推荐 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 635 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 660 | 660/689 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 660 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | 推荐 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 700 | 702/724 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 700 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 750 | 749/775 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 750 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 790 | 784/814 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 790 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
*兼容所有的 Alexa Fluor 染料,选择你想要的 200-1000 nm 任意波长
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | CellInsight CX5 高内涵筛选 (HCS) 平台 | CellInsight CX7 高内涵筛选 (HCS) 平台 | CellInsight CX7 LZR 高内涵筛选 (HCS) 平台 | Alexa Fluor 偶联二抗 |
---|---|---|---|---|---|
见 CX5 平台试剂选择指南 | 见 CX7 平台试剂选择指南 | 见 CX7 LZR 平台试剂选择指南 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 350 | 346/442 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见 Alexa Fluor 350 偶联二抗 |
Alexa Fluor 405 | 401/421 | CX7 平台推荐 | 见 Alexa Fluor 405 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 532 | 532/554 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 532 偶联二抗 | |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 594 Alexa Fluor Plus 594 | 590/617 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见 Alexa Fluor 594 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 |
Alexa Fluor 750 | 749/775 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 750 偶联二抗 |
Alexa Fluor 790 | 784/814 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 790 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | CX5 平台推荐 | CX7 平台推荐 | CX7 LZR 平台推荐 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
Alexa Fluor 偶联物 | Ex/Em (nm) | iBright WB 成像系统 | Alexa Fluor 偶联二抗 |
---|---|---|---|
见 iBright WB 成像系统兼容试剂 | 搜索所有的 Alexa Fluor 偶联二抗 | ||
Alexa Fluor 488 Alexa Fluor Plus 488 | 490/525 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 488 偶联二抗 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 546 偶联二抗 |
Alexa Fluor 555 Alexa Fluor Plus 555 | 555/580 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 555 偶联二抗 |
Alexa Fluor 635 | 621/639 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 635 偶联二抗 |
Alexa Fluor 647 Alexa Fluor Plus 647 | 650/665 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 647 偶联二抗 |
Alexa Fluor 680 Alexa Fluor Plus 680 | 679/702 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 680 偶联二抗 |
Alexa Fluor 790 | 784/814 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 790 偶联二抗 |
Alexa Fluor Plus 800 | 777/794 | iBright 推荐 | 见所有 Alexa Fluor 800 偶联二抗 |
您需要关于 Alexa Fluor 偶联一抗或不偶联抗体的 Alexa Fluor 产品的信息吗?
使用上表确定适合您应用的 Alexa Fluor 染料后,访问 Fluorophore Selection Guide 并点击相应感兴趣的 Alexa Fluor 页面。每个染料页面都提供了该 Alexa Fluor 染料可使用的各种产品的信息。