Alexa Fluor 染料
Alexa Fluor 染料是一款深受信赖的经典荧光染料。Alexa Fluor 染料荧光亮度高、超多光谱性质各异的选择,适合您多样的实验。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
荧光基团选择指南 |
荧光基团使研究人员能够在高内涵分析、显微镜和流式细胞仪平台中突破其多色实验的限制。我们的荧光染料可与抗体、链霉亲和素、肽、蛋白质、示踪剂和扩增底物偶联,并针对细胞标记和检测进行了优化。它们也可用于标记试剂和试剂盒,使研究人员能够自己标记生物分子,用于各种应用以及探测生物结构、功能和相互作用。浏览下表,您可以找到每个荧光基团的信息。
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 525 探针 | 300 | 525 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 565 探针 | 300 | 564 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Qdot 605 探针 | 300 | 603 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 655 探针 | 300 | 654 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 705 探针 | 300 | 702 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 800 探针 | 300 | 792 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
香豆素和香豆素衍生物 | 387 | 470 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
青色荧光蛋白 (CFP) | 435 | 485 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
eFluor 506 | 419 | 508 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Green | 411 | 510 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Orange | 400 | 551 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 600 | 414 | 601 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 645 | 414 | 645 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
绿色荧光蛋白(GFP) | 488 | 510 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Cy3 | 554 | 566 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
R-藻红蛋白 (R-PE) | 565 | 576 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
红色荧光蛋白(RFP) | 555 | 584 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Texas Red (及 Texas Red-X) | 595 | 613 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 755 | 552 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
别藻蓝蛋白 (APC) | 651 | 660 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
Cy5 | 647 | 665 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 525 探针 | 300 | 525 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 565 探针 | 300 | 564 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Qdot 605 探针 | 300 | 603 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 655 探针 | 300 | 654 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 705 探针 | 300 | 702 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 800 探针 | 300 | 792 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
香豆素和香豆素衍生物 | 387 | 470 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
青色荧光蛋白 (CFP) | 435 | 485 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
eFluor 506 | 419 | 508 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Green | 411 | 510 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Orange | 400 | 551 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 600 | 414 | 601 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 645 | 414 | 645 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
绿色荧光蛋白(GFP) | 488 | 510 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Cy3 | 554 | 566 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
R-藻红蛋白 (R-PE) | 565 | 576 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
红色荧光蛋白(RFP) | 555 | 584 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Texas Red (及 Texas Red-X) | 595 | 613 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 755 | 552 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
别藻蓝蛋白 (APC) | 651 | 660 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
Cy5 | 647 | 665 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学性质 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
香豆素和香豆素衍生物 | 387 | 470 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
青色荧光蛋白 (CFP) | 435 | 485 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
eFluor 506 | 419 | 508 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
绿色荧光蛋白(GFP) | 488 | 510 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
Pacific Green | 411 | 510 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Qdot 525 探针 | 300 | 525 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Pacific Orange | 400 | 551 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 565 探针 | 300 | 564 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Cy3 | 554 | 566 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
R-藻红蛋白 (R-PE) | 565 | 576 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
红色荧光蛋白(RFP) | 555 | 584 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 600 | 414 | 601 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Qdot 605 探针 | 300 | 603 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Texas Red (及 Texas Red-X) | 595 | 613 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 645 | 414 | 645 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 655 探针 | 300 | 654 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
别藻蓝蛋白 (APC) | 651 | 660 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Cy5 | 647 | 665 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 705 探针 | 300 | 702 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 755 | 551 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 800 探针 | 300 | 792 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 347 | 399 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 405 | 401 | 422 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 421 | 406 | 423 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 436 | 413 | 431 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 343 | 441 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
eFluor 450 | 405 | 445 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Pacific Blue | 404 | 455 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
香豆素和香豆素衍生物 | 387 | 470 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Brilliant Violet 480 | 437 | 478 | 聚合物染料 | 流式细胞仪 |
青色荧光蛋白 (CFP) | 435 | 485 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 348 | 493 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
eFluor 506 | 419 | 508 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
绿色荧光蛋白(GFP) | 488 | 510 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
Pacific Green | 411 | 510 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
BODIPY FL | 502 | 511 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 510 | 493 | 513 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Fluorescein (FITC) | 498 | 517 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 488 | 499 | 520 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Qdot 525 探针 | 300 | 525 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Oregon Green 488 | 498 | 526 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 530 | 508 | 527 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Pacific Orange | 400 | 551 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 532 | 534 | 553 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 555 | 493 | 555 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 563 | 349 | 563 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 565 探针 | 300 | 564 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Cy3 | 554 | 566 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 570 | 551 | 566 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 555 | 553 | 568 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Alexa Fluor 561 | 556 | 569 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 546 | 561 | 572 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
R-藻红蛋白 (R-PE) | 565 | 576 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
Tetramethylrhodamine (TRITC) | 552 | 578 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
红色荧光蛋白(RFP) | 555 | 584 | 表达的荧光蛋白 | 显微镜;流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 585 | 493 | 586 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 590 | 563 | 594 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 600 | 414 | 601 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 568 | 579 | 603 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
Qdot 605 探针 | 300 | 603 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Violet 605 | 405 | 605 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
PE-eFluor 610 | 565 | 606 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 350 | 607 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Texas Red (及 Texas Red-X) | 595 | 613 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Yellow 610 | 551 | 614 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-30S | 508 | 615 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 610-70S | 492 | 616 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 594 | 590 | 618 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
Super Bright 645 | 414 | 645 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 650 | 407 | 646 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 655 探针 | 300 | 654 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
NovaFluor Red 660 | 637 | 658 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 661 | 349 | 659 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
别藻蓝蛋白 (APC) | 651 | 660 | 基于蛋白质的荧光基团 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 660-40S | 508 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 660 | 550 | 664 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Cy5 | 647 | 665 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Blue 660-120S | 492 | 665 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
eFluor 660 | 651 | 668 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 647 | 650 | 671 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PerCP-Cyanine5.5 | 489 | 679 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Red 685 | 637 | 685 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Blue 690 | 672 | 688 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 660 | 663 | 691 | 小分子有机染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 690 | 551 | 691 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 700 | 637 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 700 | 551 | 701 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 705 探针 | 300 | 702 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Super Bright 702 | 413 | 702 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 680 | 681 | 704 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PerCP-eFluor 710 | 482 | 708 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 711 | 406 | 711 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 710 | 637 | 713 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 700 | 696 | 719 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
NovaFluor Red 725 | 636 | 725 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
荧光染料 | 激发 | 发射 | 化学特性 | 检测平台 |
---|---|---|---|---|
NovaFluor Yellow 730 | 551 | 730 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 350 | 740 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Red 755 | 636 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
NovaFluor Yellow 755 | 551 | 755 | 基于 Phiton 的 DNA 骨架染料 | 流式细胞仪 |
Alexa Fluor 750 | 752 | 776 | 小分子有机染料 | 显微镜;流式细胞仪;荧光酶标仪 |
PE-Cyanine7 | 569 | 780 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Super Bright 780 | 413 | 780 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
APC-eFluor 780 | 756 | 785 | 基于 Phiton 的串联染料 | 流式细胞仪 |
Brilliant Violet 786 | 406 | 788 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
Qdot 800 探针 | 300 | 792 | 量子点 | 显微镜;流式细胞仪 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 349 | 804 | 串联聚合物染料 | 流式细胞仪 |
荧光光谱查看器——比较多个荧光基团的光谱和特性
Panel Builder——为您的流式细胞实验选择最佳的荧光基团组合
EVOS 光立方选择指南——选择最适合您染料的光立方
Alexa Fluor 染料是一款深受信赖的经典荧光染料。Alexa Fluor 染料荧光亮度高、超多光谱性质各异的选择,适合您多样的实验。
Brilliant Ultra Violet (BUV) 和 Brilliant Violet (BV) 染料使用聚合物技术提供多种偶联抗体,以充分利用紫外和紫激光通道。
eFluor 偶联抗体在多种应用中具有卓越的性能,包括多色流式细胞仪和免疫荧光显微镜。
NovaFluor 染料采用 Phiton 技术,可形成独特的荧光特征,激光之间光谱重叠小,从而降低补偿需求,提高分辨率。
Super Bright 染料在亮度方面可与 Brilliant Violet 染料相媲美,同时为紫激光激发抗体偶联物提供额外的标记和克隆选择。
Qdot 探针在单激发多色分析中表现突出,具有用于活细胞成像的长期光稳定性,可固定用于后续研究,发射谱窄减少光谱重叠。
Molecular Probes 为研究人员提供能够标记所需生物分子的标记试剂,用于免疫化学、荧光原位杂交(FISH)、细胞示踪、受体标记和细胞化学等相关应用,也可用于检测生物结构、生物功能及其相互作用。
我们也提供多种专为细胞标记及检测而优化的荧光染料标记的抗体、链霉亲和素、多肽、蛋白和追踪(指示)剂,以及信号放大底物等。
请使用下列快速指南选择最适合您实验所需的研究产品或点击资源链接查看更多选择。
我们通过很多先进技术研发了一系列广谱荧光染料产品,下表列出了一些比较常用的品种。荧光染料的选择通常取决于具体实验方案及用于信号检测的仪器设备配置。如需了解更多有关荧光染料及其使用方法的详细信息,请点击下表中的染料名称。
Invitrogen Brilliant Ultra Violet and Brilliant Violet dyes | |||
---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | Brilliant Violet 421 | ||
Brilliant Ultra Violet 496 | Brilliant Violet 480 | ||
Brilliant Ultra Violet 563 | Brilliant Violet 650 | ||
Brilliant Ultra Violet 615 | Brilliant Violet 711 | ||
Brilliant Ultra Violet 661 | Brilliant Violet 786 | ||
Brilliant Ultra Violet 737 | |||
Brilliant Ultra Violet 805 |
Invitrogen eBioscience Super Bright and eFluor Dyes | |||||
---|---|---|---|---|---|
eFluor 450 | PerCP-eFluor 710 | Super Bright 645 | |||
eFluor 506 | APC-eFluor 780 | Super Bright 702 | |||
eFluor 660 | Super Bright 436 | Super Bright 780 | |||
PE-eFluor 610 | Super Bright 600 |
荧光染料参数表(下图举例)能够让您查看某一选定荧光染料的性能参数,并确定其是否适合于您的实验,以及最适合的实验方法。参数表将提供染料关键特性的介绍——更为详细的资料可到相应产品页面查看。
CyTM 是 GE Healthcare 的商标或注册商标。
Brilliant Ultra Violet™ and Brilliant Violet™ are trademarks or registered trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。