精度符合可预测性要求
使用 Gibco GlycanTune 总补料调整您的特定聚糖谱,获得稳定的蛋白质质量。通过将聚糖谱从 G0F 聚糖主型转变为 G1F 和 G2F 聚糖主型功能,简化您的聚糖靶向过程。无需臆测您的工艺流程。
Gibco GlycanTune 总补料是化学成分明确的无动物源性成分添加剂,pH 为中性且易于使用,可实现更好的控制和一致性,从而获得您理想的聚糖谱。
工艺的控制和一致性
使用 GlycanTune 总补料,提高您的能力,获得您所需的聚糖谱。
- 在聚糖转化时用 GlycanTune 总补料取代常规补料,获得可预测的线性聚糖反应。
- 通过将聚糖表达转化为以 G1 和 G2 为主来提高蛋白质量,此时 G0 减少达 45%,但性能无明显损失。
- 通过较低的产品稀释度使生物反应器利用率提高约 20% 以上,并提供了更多空间用于额外补料和/或更多工作体积用于启动运行。
- 在室温下将水合产物存放至多30天,使用更少的生物反应器连接,减少了污染的机会。
- 仅用水进行简单复溶,因此涉及的部件更少,复溶步骤更简洁,减少了操作出错的可能性。
较大程度利用您的生物反应器空间
通过使用 Gibco EfficientFeed + 添加剂,生物反应器空间利用率可提高 20%。Gibco EfficientFeed+ 添加剂可以灵活地进行超浓缩,从而降低稀释度,或较大程度地增加工作体积或营养物质补料总量,帮助您节省生物反应器空间。
通过减少高达 45% 的 G0 表达,蛋白质质量得到改善。
只需加水;复溶所需的步骤更少;自动调节 pH 值和渗透压。
如需与 EfficientFeed 添加剂配合使用,请下载选择指南,以便与您的 CHO 细胞进行理想匹配。
如需与您自己的补料配合使用,请下载用户手册,以便进行理想选择。
或联系我们的 Gibco 生物工艺开发服务科学家,进行轻松咨询。
GlycanTune 总补料有 A+、B+ 或 C+ 配方可供选择。
可用的入门试剂盒包括:
- GlycanTune A+、B+ 或 C+ 总补料
- 相应的 EfficientFeed A+、B+ 或 C+ 添加剂
含用户手册的闪存驱动器
考虑使用我们基于高灵敏度荧光染料的新型系统,即 Applied Biosystem GlycanAssure 聚糖分析和定量分析来改进您的聚糖分析。
糖基化是一项关键的质量参数,在监管申报中会受到严格审查。企业必须对从生物反应器运行所获得的模式进行一系列控制,以保证工艺及所生产蛋白质性能的一致性。对于生产生物仿制药的企业来说,它们必须严格匹配创新药分子的糖基化模式。 对于其他企业来说,这可是显示一致性的问题,也可是使分子药效学参数更理想的靶向谱系问题。
直到近几年,控制仍取决于所使用的细胞和生成的克隆细胞,因此需要对大量克隆细胞进行筛选和/或耗费大量时间来开发经工程改造可表达特定糖型的细胞。 近期,已知有一些已发表的组分可影响细胞培养物中的糖基化属性,客户已采用这些组分来控制在某些情况下实现的糖基化模式。 此外,有些工艺参数可能会影响正在研究的工艺质量的其他方面。
GlycanTune 总补料提供了将聚糖模式从以 G0F 为主转变为 G1F 和 G2F 所需的组分。 这取决于补料过程中的添加时间。 该产品还含有标准补料添加剂组分,以便在时机成熟时替代其他补料,以获得所需的糖基化转变。
可在补料时间表中提供所需的聚糖谱变化的时间点转换成这些总补料。可通过随检测试剂盒提供的手册中概述的简单实验来确定,该试剂盒可以帮助客户确定引入 GlycanTune 总补料的适宜时间,作为每日补料时间表或更低频率补料时间表的一部分。
GlycanTune 总补料专用于数千升生物反应器工艺的生产级规模。
GlycanTune 总补料是根据 EfficientFeed A+、B+ 和 C+ 添加剂设计的补料添加剂,可超浓缩,只需加水即可复溶(无需调节 pH 值),提供细胞可能需要的高达 200g/L 的营养物质,以切实提高滴度。 超浓缩至2倍或3倍可实现在不稀释后期产物的情况下利用可用生物反应器空间向生物反应器中添加更多补料。
通过减少高达 45% 的 G0 表达,蛋白质质量得到改善。
只需加水;复溶所需的步骤更少;自动调节 pH 值和渗透压。
如需与 EfficientFeed 添加剂配合使用,请下载选择指南,以便与您的 CHO 细胞进行理想匹配。
如需与您自己的补料配合使用,请下载用户手册,以便进行理想选择。
或联系我们的 Gibco 生物工艺开发服务科学家,进行轻松咨询。
GlycanTune 总补料有 A+、B+ 或 C+ 配方可供选择。
可用的入门试剂盒包括:
- GlycanTune A+、B+ 或 C+ 总补料
- 相应的 EfficientFeed A+、B+ 或 C+ 添加剂
含用户手册的闪存驱动器
考虑使用我们基于高灵敏度荧光染料的新型系统,即 Applied Biosystem GlycanAssure 聚糖分析和定量分析来改进您的聚糖分析。
糖基化是一项关键的质量参数,在监管申报中会受到严格审查。企业必须对从生物反应器运行所获得的模式进行一系列控制,以保证工艺及所生产蛋白质性能的一致性。对于生产生物仿制药的企业来说,它们必须严格匹配创新药分子的糖基化模式。 对于其他企业来说,这可是显示一致性的问题,也可是使分子药效学参数更理想的靶向谱系问题。
直到近几年,控制仍取决于所使用的细胞和生成的克隆细胞,因此需要对大量克隆细胞进行筛选和/或耗费大量时间来开发经工程改造可表达特定糖型的细胞。 近期,已知有一些已发表的组分可影响细胞培养物中的糖基化属性,客户已采用这些组分来控制在某些情况下实现的糖基化模式。 此外,有些工艺参数可能会影响正在研究的工艺质量的其他方面。
GlycanTune 总补料提供了将聚糖模式从以 G0F 为主转变为 G1F 和 G2F 所需的组分。 这取决于补料过程中的添加时间。 该产品还含有标准补料添加剂组分,以便在时机成熟时替代其他补料,以获得所需的糖基化转变。
可在补料时间表中提供所需的聚糖谱变化的时间点转换成这些总补料。可通过随检测试剂盒提供的手册中概述的简单实验来确定,该试剂盒可以帮助客户确定引入 GlycanTune 总补料的适宜时间,作为每日补料时间表或更低频率补料时间表的一部分。
GlycanTune 总补料专用于数千升生物反应器工艺的生产级规模。
GlycanTune 总补料是根据 EfficientFeed A+、B+ 和 C+ 添加剂设计的补料添加剂,可超浓缩,只需加水即可复溶(无需调节 pH 值),提供细胞可能需要的高达 200g/L 的营养物质,以切实提高滴度。 超浓缩至2倍或3倍可实现在不稀释后期产物的情况下利用可用生物反应器空间向生物反应器中添加更多补料。
- 配套使用 GlycanTune 总补料来简化您的工作流程
- 同时处理96份样本
- 使用 Applied Biosystems 3500cL CE 系统在不到9小时的时间内完成分析
在下列情况下您可考虑使用 Gibco EfficientFeed A+ AGT 添加剂 :
- 希望探索更简单的复溶方法,并深入了解新技术在传递关键组分方面的超强效益
- 目前正在使用 Gibco CD OptiCHO 培养基作为您的基础细胞培养基
相关资源
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。
在进一步生产应用中用作原材料。