Search Thermo Fisher Scientific
要尝试使用我们的补料和添加剂,不妨选择我们的补料套装。所有套装都包含一份用户手册,其中提供了添加策略,帮助您入门。
Resurge 配方 CD1 至 CD5 能为各种基础培养基提供补充,它们是使用多种宿主细胞系并在多种培养系统(包括摇瓶和实验室规模的生物反应器)中开发而成。为了提高这些配方的通用性,最终配方中不含葡萄糖和 L-谷氨酰胺。因此,这两种组分应由用户添加,并酌情进行监测。
Gibco 入门套装提供了使用较广的蛋白胨样品,这些样品为特定应用而定制,包括单克隆抗体、重组蛋白和疫苗,用于哺乳动物细胞培养和微生物发酵。包装盒中的样品以 100 g 规格进行包装,便于使用,您可以更快地为特定细胞系确定正确的添加剂。
根据流路来决定应首先尝试哪些补料和添加剂。如要进一步优化或强化细胞培养,请联系我们的 Gibco 生物生产服务团队进行咨询。
![]() | ![]() | |
Gibco Dynamis 培养基可提供更高滴度、更快速的工艺开发和无缝过度到扩大生产的能力。
| Applied Biosystems GlycanAssure 聚糖分析和定量分析系统 较先推出的聚糖分析平台,集高通量和高数据质量于一体,提供了省力、省时且节约分析成本的集成式聚糖分析平台。 | 补料开发和优化服务。 |