性能出色
DynaCellect 磁性分离系统旨在提供出色的分离效率、纯度和细胞回收率,同时保持细胞的存活率。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
CTS DynaCellect 磁性分离系统旨在与磁珠一起使用,它包括一个直观的、可编程的界面、集成的磁力搅拌器和流体学面板,将帮助您实现卓越的细胞回收率、广泛的反应量、最佳效率和大于 95% 的细胞纯度,同时保持细胞的存活率。再加上工艺的灵活性、无菌一次性耗材和符合 21 CFR第11部分规定的可用软件升级,该系统旨在帮助你轻松实现从开发到临床和商业生产的扩展。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
用于研究或生产基于细胞、基因或者组织的产品。注意:不适用于向人或动物进行直接给药