仪器规格
处理时间 | 70–90 分钟 |
高效 | >85% 的分离效率 |
DeltaV 相容性 (OPC UA) | 是 |
可再现性 | 3% 的 CV |
纯度 | 95%(与 Gibco CTS Dynabeads CD3/CD28)。 |
存活率 | 未受影响 |
分离规模 | 最大1000 mL 工作容积(相当于约 100 亿个 T 细胞的输入)。 |
磁珠去除规模 | 无限,验证后可达 10 L |
最大的细胞输入 | ~100 亿 T 细胞(1000 mL 分离体积) |
泵速 | 1-150 mL/min |
摇杆角度 | -30° 到 +30° |
摇杆速度 | 1-30 cpm(每分钟循环) |
最大气压 | 2 bar |
符合 21 CFR 第 11 部分的要求 | 是,需要升级 |
兼容开放平台通信–统一架构 (OPC-UA) | 是 |
云连接实用程序 | 是 |
触摸显示屏 | 20.32 cm |
电压 | 100–240 V AC ±10%,50/60 Hz,600 W |
重量 | 50 kg |
深度 | 562 mm |
宽度 | 749.5 mm |
高度 | 485 mm,带杆 |
耗材
要查看耗材的规格,如 CTS DynaCellect 分离耗材和 CTS DynaCellect 磁珠去除耗材,请参见附件。
相关资源
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
用于研究或生产基于细胞、基因或者组织的产品。注意:不适用于向人或动物进行直接给药