高纯度
分离后的起始材料和富集的目标细胞的细胞表型。未清洗的起始材料的目标细胞的纯度为 ~52%。使用 CTS Dynabeads CD3/CD28 和 CTS DynaCellect 磁性分离系统进行分离后,通过流式细胞仪测量,目标细胞 CD4 和 CD8 (阳性和阴性)的纯度为 ~97%。条形图代表了四个独立实验中母体细胞群门控频率的平均值。
分离效率和细胞存活率
分离效率高,对细胞存活率没有影响。使用 CTS Dynabeads CD3/CD28 和CTS DynaCellect 磁性分离系统,分离效率为> 86%(n = 4),细胞存活率保持在 >87%,由流式细胞仪测定。
活化
分离出的目标细胞的激活得到确认。在第 1 天使 用 CTS Dynabeads CD3/CD28,早期激活标志物 CD69 在目标细胞上表达,并在第 7 天之前被下调。晚期活化标志物 CD25 在第 1 天表达,到第 7 天继续上调和表达。表达曲线符合预期的目标细胞动力学(n = 4)。
靶细胞回收
磁珠去除过程实现了细胞的高回收率。CTS Dynabeads CD3/CD28 去除后的恢复率为 91%(n = 4)。>去除磁珠前后,通过细胞计数评估回收率。
相关资源
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
用于研究或生产基于细胞、基因或者组织的产品。
注意:不适用于向人或动物进行直接给药