优化的培养基开发解决方案和多组学能力
通过与 Gibco PD-Express 服务合作,优化您独特的培养基和工艺,以提高滴度、质量和可生产性。50多年来,我们一直在帮助客户满足其细胞培养需求,成功完成了100多个培养基开发项目。 其中包括利用各种哺乳动物和昆虫细胞系来生产蛋白质和病毒。我们灵活的培养基开发选项包括新的多组学工作流程,使您能够对工艺进行表征,以提高生产率。
多组学培养基开发工作流程
什么是组学差异?
Gibco PD-Express 服务多组学工作流程结合了培养基消耗和细胞组分分析,可对多达8,000种分子(包括7,000种蛋白质和1,000种代谢物)进行分析。
该服务依靠优越的技术来支持数据智能。其中包括较高分辨率的 UPLC-MS 仪器以及预测建模和生物信息学的应用。
多组学方法的潜在优势
- 提高细胞系生产率/滴度
- 提高蛋白质质量
- 改善工艺和成本效率
灵活的协作选择
您可将我们的专家作为您团队的延伸,从我们的多组学培养基开发服务所提供的两种方式与我们的专家进行合作。
| 咨询服务 | 完整服务项目 |
---|---|---|
由客户进行细胞培养 | X | |
由赛默飞世尔科技进行培养基消耗和多组学分析 | X | |
工作流程和工艺开发支持 | X | X |
专门的项目团队 | X | X |
业界出色的技术
多组学工作流程依靠优越的技术为我们的数据智能提供支持。包括:
- 较高分辨率的 UPLC-MS 仪器
- 预测分析
- 生物信息学
传统培养基开发工作流程
我们的传统培养基开发工作流程使用经典的培养基优化方法。在迭代 DOE(实验设计)步骤中,对包括选定水溶性维生素和氨基酸在内的少于50种分子进行培养基消耗分析,以优化培养基和补料配方,帮助您实现独特的工艺目标。
- 定制解决方案可在您的或我们的工厂完成
- 开发培养基时考虑到了生产,确保配方可扩展,能够以多种剂型生产,并符合您的成本预期
- 当速度相当重要时,传统培养基开发工作流程客户也可以选择我们的快速入门流程。该计划允许以更少的法律文书更快地启动项目,让您更快获得结果
您可以分别通过咨询服务或完整服务项目,灵活地选择在您的工厂或 Gibco 工厂与 PD-Express 服务团队展开合作。
多组学培养基开发工作流程
什么是组学差异?
Gibco PD-Express 服务多组学工作流程结合了培养基消耗和细胞组分分析,可对多达8,000种分子(包括7,000种蛋白质和1,000种代谢物)进行分析。
该服务依靠优越的技术来支持数据智能。其中包括较高分辨率的 UPLC-MS 仪器以及预测建模和生物信息学的应用。
多组学方法的潜在优势
- 提高细胞系生产率/滴度
- 提高蛋白质质量
- 改善工艺和成本效率
灵活的协作选择
您可将我们的专家作为您团队的延伸,从我们的多组学培养基开发服务所提供的两种方式与我们的专家进行合作。
| 咨询服务 | 完整服务项目 |
---|---|---|
由客户进行细胞培养 | X | |
由赛默飞世尔科技进行培养基消耗和多组学分析 | X | |
工作流程和工艺开发支持 | X | X |
专门的项目团队 | X | X |
业界出色的技术
多组学工作流程依靠优越的技术为我们的数据智能提供支持。包括:
- 较高分辨率的 UPLC-MS 仪器
- 预测分析
- 生物信息学
传统培养基开发工作流程
我们的传统培养基开发工作流程使用经典的培养基优化方法。在迭代 DOE(实验设计)步骤中,对包括选定水溶性维生素和氨基酸在内的少于50种分子进行培养基消耗分析,以优化培养基和补料配方,帮助您实现独特的工艺目标。
- 定制解决方案可在您的或我们的工厂完成
- 开发培养基时考虑到了生产,确保配方可扩展,能够以多种剂型生产,并符合您的成本预期
- 当速度相当重要时,传统培养基开发工作流程客户也可以选择我们的快速入门流程。该计划允许以更少的法律文书更快地启动项目,让您更快获得结果
您可以分别通过咨询服务或完整服务项目,灵活地选择在您的工厂或 Gibco 工厂与 PD-Express 服务团队展开合作。
培养基开发协作的优势
提高工艺性能
无论您是在生产复杂蛋白质、获得满足市场需求的滴度,还是在获得特定的糖型图谱方面遇到困难,Gibco PD-Express 服务都能为您量身定制解决方案。
潜在项目目标示例:
- 生产具有挑战性的分子(融合蛋白、酶、病毒)
- 提高产品滴度
- 改进产品质量属性(例如,获得特定糖型图谱)
提高培养基的可生产性
我们运用在培养基设计、原材料采购和生产方面的知识,提高工艺的一致性、降低外源性物质的风险、满足质量和监管要求。我们 98% 以上的培养基开发项目都能获得化学成分明确的培养基解决方案。
项目改进示例:
- 从培养基中去除血清
- 去除或减少其他动物源性组分(例如胰岛素、转铁蛋白、胆固醇)
- 去除或减少其他复杂组分(例如重组蛋白、水解物)
- 更换没有可靠来源/供应链的组分
- 针对目标市场,将试剂级非药典组分替换为适当等级的组分(例如,EP、BP、USP、JP)
- 将液体培养基变为干粉或先进制粒技术 (AGT) 培养基
建立平台培养基
培养基和补料平台对于利用多个克隆生产不同蛋白质的客户很有帮助。能够为所有流程使用相同的培养基和补料,可简化开发、放大和技术转移活动,使客户能够快速完成从发现到商业落地的过程。
潜在项目目标示例:
- 开发培养基和补料,以支持来自单个宿主细胞系的不同细胞系
- 开发适用于不同细胞类型的通用培养基和补料
- 为特定细胞系开发补料解决方案,以与平台培养基配合使用
此外,Gibco PD-Express 服务能够利用其培养基开发专业知识满足行业中的特定应用和需求。一些示例包括:
- T 细胞工艺
- 病毒疫苗工艺
- 生物仿制药工艺
- 基于细胞的测定
专门的项目管理
我们的传统工作流程和多组学工作流程都采用分阶段的方法来开展项目,并在每个阶段结束时决定是否继续进行。此外,我们还将为您的项目指派一名认证项目经理,作为单一专门联系人,满足您的所有需求,并推动项目按时完成。
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。