为您的靶细胞系确定理想配方
腺相关病毒 (AAV) 载体生产商需要进行快速、经济地放大,以满足基因治疗市场日益增长的需求。但是,检测和优化多种目录培养基需要时间和专业知识。如果您有一组培养基和一位培养基优化专家来帮助您,情况会变得如何呢?
Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合提供多种培养基,可加快基因治疗的开发和生产。该培养基组合可用于各种 HEK293 细胞。其不依赖于特定的转染试剂或特定的技术。 因此,这款即用型产品可以帮助识别针对更高滴度优化的靶细胞系配方,具有可扩展性,并且可以进一步定制以提高性能。
在整个评估过程中,我们的科学家将提供技术支持。作为您研发团队的扩展助手,我们的科学家将提供工艺咨询、数据分析和总结报告,以加快培养基优化和 cGMP 生产。
新产品Gibco 病毒载体 HEK 补料组合
为您的细胞系可靠地匹配合适的补料
HEK 补料组合提供多种配方,可帮助优化病毒载体工艺。该补料库专为 HEK 细胞设计,并已在多种培养基中进行了检测,包括 Gibco 病毒载体 HEK 培养基组合。该组合中包含的补料可满足细胞的营养需求,从而进行规模化生产。
使用 HEK 补料组合进行规模化扩大的优势:
- 多样性——为不同细胞谱系提供不同配方
- 简单性——三种即用型浓缩补料配方
- 生产率——随着批次提高潜在滴度
- 专业知识——通过对定制化、实验设计和故障排除进行评估,提供专门的现场应用科学家支持
单击链接以获取有关组合的更多信息,或下载新的 Gibco 病毒载体 HEK 补料组合宣传册
对培养基组合的响应因 HEK 细胞系的来源和执行的适应策略而异。在化学成分明确的培养基中生长的 HEK293 细胞系可适应病毒载体 HEK 培养基组合的五种培养基配方和 FreeStyle F17 表达培养基。AAV2 滴度是用聚合物试剂进行三重转染产生的(使用三份生物学重复样本进行)。未使用滴度增强剂来评估基础培养基与在 FreeStyle F17 表达培养基中获得的对照滴度(如蓝线所示 (x=1))的对比效果。
网络讲座:供应链效率和采购,扩大您的基因治疗业务
播客:基因治疗的内部生物工艺生产