POROS 非亲和层析柱用于多肽、蛋白质、多核苷酸和其他生物分子在高分辨率分离模式下的反相、阴离子交换和阳离子交换层析。 它们由交联的聚[苯乙烯-二乙烯基苯]的聚合填料组成,灌注层析,加快物质传输。
离子交换
反相
疏水相互作用
生物工艺资源
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
POROS 非亲和层析柱用于多肽、蛋白质、多核苷酸和其他生物分子在高分辨率分离模式下的反相、阴离子交换和阳离子交换层析。 它们由交联的聚[苯乙烯-二乙烯基苯]的聚合填料组成,灌注层析,加快物质传输。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。