硬质容器的优点
硬质容器采用 PC、PETG 、PP、LDPE 和 HDPE 材料制成,体积范围 30mL - 50L。大量规范性文件可以确保产品符合您严苛的生物技术要求,减少在加工中应用所需的时间和成本。 Thermo Scientific Nalgene 多层储存组合可使您根据具体用途选择合适的产品。 用户使用我们的分层产品组合可获得以下收益:
- 颗粒物少: 符合 USP <788>,可降低污染几率;减少高价值内容物发生损失的可能性
- 改善包装: 三层包装便于简化进入洁净室环境的流程
- 无菌、即用: 通过减少验证、清洗、包装和灭菌需求而节省资源
如何选择适用于您应用的最佳容器?
容器洁净度至关重要。 了解不同洁净度和验证选项及其影响会帮助您鉴别出不会影响您产品完整性的优质产品。 了解选择生物制药生产应用所用容器时您需要考虑的因素。
下载信息图
* 我们的无渗漏保证遵从我们的标准产品担保(在 Thermo Fisher Scientific 销售条款与条件中陈述)。 我们的产品与对应的封闭装置一起使用时,常温常压下防漏。 然而,为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试我们的容器和封闭装置。
资源
硬质容器解决方案