细口大瓶可用于关键应用,而标准实验室细口大瓶不能。对必要清洁验证存在影响的更多支持文件、选择和设计仅仅是需要找寻事项的一小部分。使用Thermo Scientific Nalgene 细口大瓶和罐,您可以获得更多益处,包括定制液体输送选项、预灭菌和强制提取研究。
- 有效支持现有的、验证手册和萃取物研究
- 螺口顶部的防渗漏密封可以确保样品完整性,可以选择卫生装配选件来简化清洁验证
- 可以选择 LDPE、HDPE、氟化、PP、PC、PETG 材料,最大体积 50L
- 矩形适合高密度储存效率,圆形易于搅拌
- 能够提供定制管以满足特殊的液体输送要求
- 可以选择无菌一次性型号以消除内部包装和灭菌的需求
细口大瓶生产专题分类
Nalgene™ 配件是提高细口大瓶的容量且能使之发挥最大用途的明智选择。
这些 一次性使用的 细口大瓶适用于许多制药和生物技术应用中的先进液体处理和溶液储存,是试剂储存和运输的理想选择。这些容器能免除清洁成本、去除验证和组装步骤以及反复使用带来的污染风险。
这些细口大瓶和罐专为棘手应用制造,适用于溶液和培养基的储存和分散。我们提供重型、氟化和 HDPE 罐,刻度标记为升和加仑。
这些细口大瓶耐用且比玻璃更轻更安全,以多种形状和尺寸提供,具有多种特点,如易于灌注和搬运的宽口和把手。
我们的聚碳酸酯细口大瓶保证样品的完整性。 它们如玻璃般透明,易于目视检查和进行体积测量,并且比玻璃更轻更安全,专为严格实验室条件下的严苛应用而设计和制造
这些耐用的聚碳酸酯瓶透明且可以高压灭菌,使材料兼容性验证更加便利。
这些 Nalgene™ 实验室器具组装后被灭菌和检测,只要包装完好无损,就能保证器具无菌。Nalgene 产品上使用的指示标识经过灭菌后会发生不可逆的变色。
整体模制的非螺纹细口大瓶与螺纹容器相比,更易于清洁,可用作生物制药应用中的接收或分配容器。也可以选择实心带有汽门的卫生端盖。
Design a system to meet your unique fluid transfer requirements
You’ve been here before. Another process, another set of challenges. You need to move media, biologics, or drug substances between process steps safely, efficiently, and aseptically. And the solution will involve multiple sizes and types of tubing connectors, containers, and devices, possibly from different suppliers.
We are committed to partnering with our customers to help perfect their processes. Our engineers and sales professionals will gather your input and design systems to meet your specific needs.