Thermo Scientific imPULSE 一次性混合器 (S.U.M.s) 是一个适于大多数应用的平台。线性比例设计确保每个型号的混合器都可以提供均匀、优质的混合结果,混合以排空,容量范围 30 L 到 5,000 L 不等。创新的圆盘技术和灵活的设计非常适用于各种容量和应用的液-液或粉-液混合。
imPULSE S.U.M. 的主要特性和创新技术
- 线性混合可扩展性:30 L–5,000 L
- 六角形容器,顶部开口,底部倾斜,带有连接混合 BPC 和管道的开口
- 集成滚动膜片,为搅拌盘提供泵送作用。膜片不会磨损表面或产生微粒
- 集成控制面板,带逻辑继电器,手动按钮,选择开关接口和数字速度指示
- 固定式粉末 BPC 吊架和手动或电动绞车升降系统
- 混合罐夹套和绝热层
- 带称重传感器的重量指示系统
- 自动充气和排气控制选项
圆盘是一次性 BPC 的集成部分,设计有插槽和硅胶襟翼。转动的圆盘会产生具有两种效果的脉冲作用:
- 在上行冲程时,当圆盘从混合袋的底部向上移动的过程中,襟翼打开,流体流过圆盘的槽。
- 在下行冲程时,当圆盘向下移动的过程中,襟翼关闭,能量被向下引导并通过混合盘轮廓和容器侧壁之间的空间。
结果,液体的置换速度产生了强烈的混合作用。
滚动膜片在 BPC 和混合圆盘的可移动轴之间提供接口。其侧壁和膜片之间不接触;因此,该系统不会产生颗粒物。
线性可扩展性: 随着容器容量增加,imPULSE 混合圆盘的直径成比例增加。对于从 30 L 到 5,000 L 的所有容量,置换液体体积与容器体积的比率是相同的。所有容量在工艺过程中的无缝扩展,保证了结果的一致性和可重复性。
- 培养基制备
- 最终配方步骤
- 缓冲液制备
- 收集容器
- 大容量混合(最高 5,000 L)
- 混合和移液
- 产物悬浮
- 多批次混合和储存
- 缓冲液制备
- 病毒灭活
- 线性混合可扩展性:30 L–5,000 L
- 六角形容器,顶部开口,底部倾斜,带有连接混合 BPC 和管道的开口
- 集成滚动膜片,为搅拌盘提供泵送作用。膜片不会磨损表面或产生微粒
- 集成控制面板,带逻辑继电器,手动按钮,选择开关接口和数字速度指示
- 固定式粉末 BPC 吊架和手动或电动绞车升降系统
- 混合罐夹套和绝热层
- 带称重传感器的重量指示系统
- 自动充气和排气控制选项
圆盘是一次性 BPC 的集成部分,设计有插槽和硅胶襟翼。转动的圆盘会产生具有两种效果的脉冲作用:
- 在上行冲程时,当圆盘从混合袋的底部向上移动的过程中,襟翼打开,流体流过圆盘的槽。
- 在下行冲程时,当圆盘向下移动的过程中,襟翼关闭,能量被向下引导并通过混合盘轮廓和容器侧壁之间的空间。
结果,液体的置换速度产生了强烈的混合作用。
滚动膜片在 BPC 和混合圆盘的可移动轴之间提供接口。其侧壁和膜片之间不接触;因此,该系统不会产生颗粒物。
线性可扩展性: 随着容器容量增加,imPULSE 混合圆盘的直径成比例增加。对于从 30 L 到 5,000 L 的所有容量,置换液体体积与容器体积的比率是相同的。所有容量在工艺过程中的无缝扩展,保证了结果的一致性和可重复性。
- 培养基制备
- 最终配方步骤
- 缓冲液制备
- 收集容器
- 大容量混合(最高 5,000 L)
- 混合和移液
- 产物悬浮
- 多批次混合和储存
- 缓冲液制备
- 病毒灭活
imPULSE S.U.M. 专题动画
imPULSE 一次性混合系统采用创新的混合盘技术和可定制 BPC,是许多液-液或粉-液混合应用的理想选择。