我们的分体式系统是 Thermo Scientific imPULSE 和 HyPerforma 混合系统稳固、灵活的替代选择。该系统针对无盖和无菌环境下的液-液及粉-液混合进行了优化。
推荐的混合产品
HyPerforma DS 300 混合器
一款经济实惠的分体式工作站解决方案,包括混合工作站和塑料支撑容器,含生物工艺容器 (BPC) 或搅拌罐内衬。提供可选推车,以方便调动支撑容器。
支撑容器和 BPC 规格可选范围:
- 顶排式支撑容器:50、100、200 和 300 L。
- 底排式支撑容器:50、100 和 200 L。
- 顶排式搅拌罐内衬:50–300 L。
- 顶部及底部皆有料口的顶封盖式 3D BPC:50、100 和 200 L。
Mixtainer 系统
分体式工作站解决方案利用 imPULSE 混合盘技术,将支撑容器与分体式工作站和升降机系统联用。
- 可选规格 50 L。
- 可变混合速度,低剪切,低空气夹带。
- 触摸屏可编程逻辑控制器和控制面板。
- 集成压紧盖和支撑容器。
DS 300 一次性混合器 (S.U.M.) 专题动画
订购信息
资源
分体式混合系统
HyPerforma DS 300 S.U.M.
Mixtainer 系统
寻求帮助?