Invitrogen EVOS FL自动成像系统是一款全自动、数字、倒置多通道荧光和透射光成像系统,具有出色的工作流程效率。该设计旨在满足各种应用的严格要求,支持高分辨率马赛克拼接,多位置孔扫描,带阈值处理的细胞计数和延时研究。
多功能软件功能包括细胞计数,可以用捕获的或实时图像自动完成。强大的分水岭算法提高了细胞计数的精确度,比如使用Invitrogen NucBlue Fixed Cell ReadyProbes 试剂染色、或其他核染料/荧光蛋白或一般细胞质荧光染料/蛋白,可以容易地确定总细胞数和/或为功能读数染色的细胞百分比。
在本应用简报中,复制细胞的数量被确定为总细胞群的百分比。通过用InvitrogenTM Click-iTTM EdU-Alexa FluorTM 594成像试剂盒标记细胞鉴定增殖细胞,用NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂确定总细胞,可以容易地确定增殖细胞的百分比。
材料
- Image-iT 固定/透化试剂盒(货号R37602)
- Click-iTTM EdU Alexa FluorTM 594成像试剂盒(货号C10339)
- NucBlue Fixed Cell ReadyProbes 试剂(货号R37606)
- EVOS Light Cube,DAPI(货号AMEP4650)
- EVOS Light Cube,Texas Red™(货号AMEP4655)
- EVOS FL自动成像系统(货号AMAFD1000)
方法
将生长在96孔板中的HeLa细胞用EdU孵育1小时。使用Image-iT固定/透化试剂盒固定、透化和封闭细胞。固定和透化后,用2滴/mL NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂标记细胞核,用Alexa Fluor 594叠氮化物(货号C10339的组分B)检测掺入的EdU。掺入EdU的细胞以粉红色显示,而所有细胞均以蓝色标记细胞核(图1)。样品制备后,使用EVOS FL自动成像系统对细胞成像,用EVOS DAPI光立方来观察NucBlue Fixed Cell ReadyProbes试剂、用EVOS Texas Red光立方、10x物镜来观察Click-iT EdU。使用EVOS FL自动成像系统上的细胞计数选项卡对细胞进行定量。
图 1.用于定量分析增殖的HeLa细胞的10x图像的叠加。
结果与讨论
通过计数DAPI通道中NucBlue Fixed染色的的细胞数,确定总细胞群为373(图2)。在该群体中,通过计数Texas Red通道中Click-iT EdU阳性的细胞数,确定增殖细胞的数量为138。基于这些结果,该群体中37%(138/373)的细胞显示出活跃增殖(图3)。使用EVOS FL自动成像系统,研究人员可以将定性图像与定量测量相结合,为研究应用提供丰富的数据。
图 2.图像内细胞总数(蓝色)定量的屏幕截图。在该视野中计数373个总细胞。
图 3.图像内增殖细胞(红色)群体定量的屏幕截图。在该视野中计数138个增殖细胞。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。