Celleste图像分析软件提供了功能强大的图像展示和分析功能,按钮式操作非常简单。Celleste软件与EVOS显微镜的直观界面和图像采集功能相结合,可使您无缝采集、保存、处理、检测和分析您的图像并生成数据报告。
处理和分析
图像采集后,可立即应用一系列图像处理和增强功能,包括智能分割和分类,只需点击鼠标即可完成。使用自动校准进行多通道叠加,并去除背景,利用各种滤镜展示细胞结构的关键细节。当您对一幅图像的分析结果感到满意时,可将相同的分析方法应用至采用于一组连续动态图像、扫描图像或不同处理组的图像。
检测和定量
利用各种测量工具 (如距离、区域、角度和面积),轻松检测并分析您的图像。可识别连续动态成像中的目标细胞,能追踪细胞移动或迁移。与EVOS载物台式培养箱结合使用时,该功能非常强大,可以在设定的环境条件下连续观察细胞。
计数和分类
使用各种手动和自动检测工具,根据面积、长度、形状和光强度轻松计数并鉴别靶细胞以及亚细胞。灵活的分割工具使您可以根据颜色或强度水平标记图像。细胞计数后,根据大小及其他参数分类并显示计数图像。
报告和分享
完成图像分析后,只需点击鼠标即可利用一系列注释和报告工具创建可用于展示的图像和数据报告,并可以PDF、Microsoft™ PowerPoint™ 和Excel™ 格式与其他人分享。
订购信息
利用Celleste软件进行图像分析
细胞活性
作为癌症药物筛选或良好的细胞培养操作规范的一部分,追踪细胞活性随时间的变化有助于评估化合物的细胞毒性。利用Celleste软件的存活率工具,通过细胞染色,您可以同时检测总细胞数和死细胞数(能穿过破损的死细胞膜的染料染色)。Thermo Fisher Scientific提供了基于相同原理的各种Invitrogen™ LIVE/DEAD™ 试剂盒。
细胞凋亡
膜通透性是检测细胞程序性死亡开始的要指标之一。它是正常和病理机体生理过程的一部分,检测细胞凋亡的试剂和试剂盒有很多种。采用EVOS FL Auto 2成像系统和载物台式培养箱,可同时观察膜非渗透性的细胞核DNA染色和caspase指示剂标记的细胞,长时间检测药物诱导的细胞凋亡和死亡。
细胞骨架破坏
EVOS FL Auto 2成像系统的荧光连续动态成像能够可靠且简单地呈现固定细胞和活细胞的细胞骨架。
使用Invitrogen™ CellLight™ 肌动蛋白-GFP转导HeLa细胞,然后用10 μM细胞松弛素D处理。随着时间的延长,肌动蛋白纤丝在细胞松弛素D的解聚作用下被破坏。
细胞周期
对不同细胞周期检测点的细胞数进行定量是癌症研究中必不可少的一部分。从事细胞周期发育变化或细胞周期调节剂研究的科学家可使用Celleste图像分析软件监测细胞在不同周期阶段的强度和染色标记物变化。
创伤愈合
创伤愈合、胚胎发育和肿瘤发生与细胞在特定方向的协调运动有关。细胞通常可以在外界信号 (包括化学和机械) 的刺激下发生迁移。了解细胞的迁移机制可以开发出新的治疗策略,用于控制诸如侵袭性肿瘤细胞。利用Celleste软件进行创伤愈合检测,您只需按下按钮即可生成迁移率和迁移方向数据。
脂肪生成
利用一套系统可以研究影响脂肪生成的多种因素,如细胞健康,为这个重要的细胞和发育生物学领域提供可靠的数据。
每隔几天采集一次3T3-L1细胞分化为脂肪细胞的图像,在Celleste软件上分析,显示脂肪体数量随时间的增加。