从此开始探索未知、全面分析细胞
紫外 (Ultraviolet, UV) 荧光染料在多色流式细胞实验中可以充分利用,这是因为紫外激光有着相应的检测通道,不需过于拥挤,从而允许使用更大的流式Panel。Brilliant Ultra Violet™ 荧光染料加入到 Invitrogen 流式荧光染料家族,这是适用于355 nm紫外激光的流式荧光。Brilliant Ultra Violet 荧光染料是一种聚合物种类的技术,皆适用于光谱流式细胞术和传统流式细胞术。Alexa Fluor 荧光染料种类很多,同样可以由紫外光激发,完成免疫表型分析。这两种流式荧光染料都能与流式抗体相结合。在流式实验中适用紫外光激发的荧光染料,科学家能够充分利用流式仪器激光和检测通道。Super Bright 流式荧光染料和 Brilliant Ultra Violet 流式荧光都是使用聚合物偶联技术。
紫外光激发的流式荧光染料
下表是由紫外光激发的流式荧光染料以及其特性。
荧光染料 | 荧光染料类型 | Ex/Em (nm) | 相对荧光强度*(1=最低,5=最高) | 建议带通滤光片 (nm) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 有机染料 | 346/442 | 1 | 450/50 | 由355 nm 紫外激光激发的蓝色荧光染料,具有光稳定性 |
Brilliant Ultra Violet 737 | 聚合物染料 | 348/737 | 4 | 740/35 | Brilliant Ultra Violet 737 相对亮度为中等到很高,可以用于胞膜、胞内及核内靶标的染色。BUV737也可由蓝光和红光多激光交叉激发。 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 聚合物染料 | 348/805 | 3 | 780/60 | Brilliant Ultra Violet 805 相对亮度为中等到很高,可以用于胞膜和胞内靶标的染色;核内靶标可能表达不强,偶联不上BUV805。 |
* 流式荧光染料的相对荧光强度与细胞类型、流式试剂、仪器和仪器配置有关。相对荧光强度仅用于参考,实际荧光强度可能会有所不同。 |
This online tool guides you through flow cytometry panel design, providing a simplified, customizable experience to fit your flow cytometry panel design needs.
Contact our technical sales specialists for help choosing antibodies, fluorophores, and reagents for success on the flow cytometer you’ll be using.
Resources
Support
Custom Services
Contact our eBioscience custom services group for antibody conjugation, antibody cocktails, immunoassay development, bulk reagents, and testing services.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。