Super Bright 染料与Brilliant Violet的比较
- Super Bright 流式抗体亮度与Brilliant Violet™相同
- 两者在所有流式细胞术中使用方法相同,不需特别调整染色步骤
- 都是由紫色激光激发染料
- 联用两个多聚染料需使用Super Bright staining buffer减少多聚染料间的非特异性结合
Super Bright 染料聚合物选择指南
染料 | Super Bright 436 | Super Bright 600 | Super Bright 645 | Super Bright 702 | Super Bright 780 |
---|---|---|---|---|---|
可替换染料 | Brilliant Violet™ 421![]() | Brilliant Violet™ 605![]() | Brilliant Violet™ 650![]() | Brilliant Violet™ 711![]() | Brilliant Violet™ 786![]() |
亮度 |
|
|
|
|
|
激发波长 | violet (405 nm) | violet (405 nm) | violet (405 nm) | violet (405 nm) | violet (405 nm) |
发射波长 | 436 nm | 600 nm | 645 nm | 702 nm | 780 nm |
建议的带通滤片 | 450/50 | 610/20 | 660/20 | 710/50 | 780/60 |
了解更多 | 查看Super Bright 436染料详细信息 | 查看Super Bright 600染料详细信息 | 查看Super Bright 645染料详细信息 | 查看Super Bright 702染料详细信息 | 查看Super Bright 780染料详细信息 |
比较数据 | 查看数据 | 查看数据 | 查看数据 | 查看数据 | 查看数据 |
线上讲座-流式紫光通道多色方案
资源
支持
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.