什么是BV和BUV流式荧光染料?
Brilliant Violet™、Super Bright™ 以及Brilliant Ultra Violet™流式荧光染料使用聚合物偶联技术,吸收激光能量并发射出光信号,然后这些荧光染料(如BV711、BV421荧光染料)结合到eBioscience流式抗体上。在流式Panel中加入Brilliant Violet、Super Bright以及Brilliant Ultra Violet,科学家可以充分利用紫激光和紫外光及其检测通道,这样可以减少多色流式中的补偿调节。Brilliant Violet、Super Bright以及Brilliant Ultra Violet流式荧光染料是使用同样的聚合物偶联技术。
为什么您应该使用偶联到eBioscience抗体的Brilliant Violet 、Super Bright和Brilliant Ultra Violet流式荧光染料?
- 全面的Brilliant Violet、Super Bright和Brilliant Ultra Violet流式荧光染料,包含细胞膜上和细胞内蛋白靶标
- 充分利用紫外光和紫激光检测通道,与BV711、BV421等其他荧光染料在同一个Panel中使用,从而设计更全面的流式Panel。
- 高亮度,强稳定性,补偿调节减少,适用于光谱流式仪器
- 赛默飞科学家与您一起流式配色,或使用Panel Builder配色工具完成配色
Brilliant dyes应该搭配什么缓冲液?
Super Bright Complete Staining Buffer 或 Brilliant Staining Buffer 都可以减少背景噪音影响。
选择Brilliant Ultra Violet和Brilliant Violet流式荧光染料
Brilliant Violet和Brilliant Ultra Violet流式荧光染料都是聚合物染料,适用于传统流式细胞仪和光谱流式细胞仪。BUV和BV流式抗体可以用于由紫外光(UV laser,355 nm)和紫激光(Violet laser, 405 nm)激发的流式细胞仪中。
Brilliant Violet流式荧光染料
荧光染料 | 荧光亮度 (最大值为5) | 激光 (nm) | 激发波峰值(nm) | 发射波峰值(nm) | 建议带通滤光片 |
---|---|---|---|---|---|
Brilliant Violet 421 | 4 | Violet (405 nm) | 407 | 423 | 450/50 |
Brilliant Violet 480 | 3 | Violet (405 nm) | 440 | 479 | 525/40 |
Brilliant Violet 650 | 2 | Violet (405 nm) | 407 | 649 | 660/20, 630 LP |
Brilliant Violet 711 | 4 | Violet (405 nm) | 407 | 713 | 710/50, 690 LP |
Brilliant Violet 786 | 3 | Violet (405 nm) | 407 | 786 | 780/60, 750 LP |
Brilliant Ultra Violet流式荧光染料
荧光染料 | 荧光亮度 (最大值为5) | 激光 (nm) | 激发波峰值(nm) | 发射波峰值(nm) | 建议带通滤光片 |
---|---|---|---|---|---|
Brilliant Ultra Violet 395 | 3 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 395 | 379/28 |
Brilliant Ultra Violet 496 | 2 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 496 | 515/30, 450 LP |
Brilliant Ultra Violet 563 | 4 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 564 | 仪器有黄绿激光(561 nm):585/15, 535 LP;仪器没有黄绿激光:560/40, 535 LP。 |
Brilliant Ultra Violet 615 | 3 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 616 | 610/20, 595 LP |
Brilliant Ultra Violet 661 | 4 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 660 | 670/25, 630 LP |
Brilliant Ultra Violet 737 | 4 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 737 | 740/35 |
Brilliant Ultra Violet 805 | 3 | Ultraviolet (355 nm) | 350 | 805 | 820/60 or 780/60 |
赛默飞Panel Builder流式配色工具
在光谱仪器或传统仪器中使用Brilliant Violet 、Super Bright及Brilliant Ultra Violet流式荧光染料。
流式荧光染料及细胞功能检测染料选择指南
这里有丰富的赛默飞荧光染料和功能性检测染料。
特点:
- 基于流式仪器的激光和检测通道推荐的荧光染料
- 基于紫外光、紫激光、蓝激光、黄绿光、红激光及红外光推荐的荧光染料
- 建议赛默飞Brilliant Violet™、Brilliant Ultra Violet™、Super Bright及NovaFluor™流式荧光染料,充分适用于光谱流式实验
资源
支持
BRILLIANT VIOLET和BRILLIANT ULTRA VIOLET 是 Becton, Dickinson and Company 或其附属公司的商标或注册商标,经许可使用。由 Sirigen™ 提供支持。不得转售。Super Bright 聚合物染料是经 Becton, Dickinson and Company 许可使用。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。