Attune NxT 溶液瓶的图片
查找 Invitrogen Attune NxT 流式细胞仪的配件和耗材 - 从示踪微球到清洗液。如果您想查找一代 Attune 流式细胞仪的耗材和配件,请参阅一代Attune 细胞仪资源
Attune 鞘液
Attune 鞘液是一种无叠氮化物的缓冲液(无菌),专门用于Attune NxT 流式细胞仪样本检测。鞘液除了可以为样本提供动力外,还有助于保持仪器液流系统的清洁。该溶液含有表面活性剂,有助于保持管路清洁,并尽可能减少气泡形成。Attune NxT 鞘液过滤器可防止污染物进入鞘液桶。  
Attune 清洗液
Attune 清洗液是一种经过优化的缓冲液(无菌),用于保持液路清洁,并尽可能减少污染或样本残留。Attune 清洗液可去除细胞碎片、防止蛋白质聚积,并尽可能减少染料粘附在仪器管路中。建议用于 Attune NxT 流式细胞仪的日常维护和自动关机程序。
Attune 关机液
Attune 关机液是一种无菌的缓冲液,用于 Attune NxT 流式细胞仪的自动关机程序。该关机液不含叠氮化物,可减少仪器关机后液路中可能产生的气泡,有助于保持管路清洁和减少微生物滋生。
Attune 质控微球
Attune 质控微球用于监测 Attune NxT 流式细胞仪的仪器性能。使用微球定期质控进行可确保仪器的准确性和灵敏度,并可轻松监测仪器性能的变化趋势。微球浓度为5 x 106 个微球/mL。
Attune NxT 注射泵
Attune NxT 流式细胞仪的注射泵和液流系统将样品输送至流动室进行检测。仪器维护也包括必要时更换此注射泵。
Attune NxT 外置液流装置
Attune NxT 外置液流装置(EFS)用于体积更大的鞘液和废液存储。该装置可监测和持续供应 Attune NxT 仪器中的内置液体系统,以便保证仪器持续运行,无需中止仪器运行来更换鞘液或清空废液。外置液流装置使用 10 L Attune 鞘液桶和 Nalgene 废液桶。Attune NxT 外置液流装置是与 Attune NxT 自动进样器和自动化机械手臂配套使用的理想选择,可以在不更换液溶液瓶的情况下连续检测约 40 个 96 孔或 10 个 384 孔板的样本。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。