The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
同时提供光谱分析和传统补偿的配置具有5到9个激光器和最多60个参数,而仅提供传统补偿的配置具有4或5个激光器和最多35个参数。除激光器和检测器外,所有配置都具有相同的规格。
除了表中所示的荧光通道外,Bigfoot 流式细胞分选仪的所有配置都提供两个或更多个前向和侧向散射通道。
激发激光 | 349 nm、405 nm、445 nm、488 nm、532 nm、561 nm、594 nm、640 nm、785 nm |
光学功率 | 349 nm (100 mW)、405 nm (100 mW)、445nm (200 mW)、488 nm (125 mW)、532 nm (100 mW)、561 nm (100 mW)、594 nm (100 mW)、640 nm (100 mW)、785 nm (100 mW) |
射束对中 | 固定,7个空间分离针孔 |
检测参数 | 最多55种荧光 + 5种散射 |
散射参数 | 标准 FSC 和 SSC 488 nm;小微粒 FSC 405 nm;去极化 FSC 和 SSC 488nm |
散射分辨率 | <小粒径检测器背景下 0.2 µm 散射分辨率 |
脉冲测量 | 每个通道上样和下样的同步测量峰值、面积和宽度 |
荧光灵敏度 | FITC、PE、APC 为 <100 MESF |
喷嘴 | 压力设置可调的70、100、120和 150 µm 陶瓷喷嘴吸头 |
进样管类型 | 1.5 mL、5 mL 和 15 mL |
温度控制 | 所有介质类型输入和输出温度为 4 °C-37 °C |
搅动 | 基于进样管类型自动完成 |
事件率 | >使用所有60个参数时采集率为 100,000 eps |
分选速度 | 启用所有参数时 >70,000 eps* |
分选装置 | 多达6个分选通路;可配置的试管架含有 1.5 mL、5 mL、15 mL 和 50 mL 试管。采用标准配置(多达1,536个孔)的微孔板可直接加载,以进行不加电分选;4路分选到96孔板中;4路分选到384孔板中。所有分选培养基的温度控制在 4°C 至 37°C 的范围。 |
* 以 70,000 eps 的速率运行时,用户可能会发现效率下降,具体取决于实验条件和分选标准。务必针对具体实验优化分选速度。
合规性测试 | Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪的生物安全外壳为人员和产品提供了类似于 II 类生物安全柜 (BSC) 的保护。可以使用 NSF49 和 EN12469 标准规定的测试程序和标准来证明性能。 |
尺寸 | 99 cm 宽 x 99 cm 深 x 170 cm 高(39 in 宽 x 39 in 深 x 67 in 高) |
流体系统推车 | 无 |
重量 | 400 kg |
显示器 | 32英寸,4k 分辨率 |
电源 | 100-240VAC 50/60Hz |
功耗 | 最大 750W(仪器、PC 和显示器) |
相对湿度 | 20-60% 相对湿度 |
仅供科研使用。不可用于诊断程序。