The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
确保Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪正常运行所需的配件包括可更换喷嘴、质控微球和鞘液。 选择合适的荧光染料和功能性染料进行细胞鉴定、分选和分析。 升级版 Sasquatch 软件具有全光谱分析功能。
Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪提供多种规格压力设置可调的陶瓷喷嘴,包括70、100、120和 150 µm。软件自带的更换喷嘴向导使得更换喷嘴吸头的设置非常简单。
Bigfoot 质控微球存放在多管样品上样器的专用瓶内,用于 Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪的日常质控,而 Bigfoot Sheath Additive Fluid用于液流系统的鞘液聚焦。
赛默飞世尔科技可提供多个流式产品系列的配套试剂,包括60多种抗体标记荧光染料以及检测细胞活性、DNA 含量、细胞凋亡、细胞周期、增殖等一系列功能性染料。
我们的 NovaFluor 系列新型荧光染料具有发射光谱窄和交叉激发极少的特点,专门用于高分辨率、高参数的多色免疫表型分析方案。 它们可以减少传统流式实验中的补偿设置,并且可以降低全光谱流式实验方案的复杂性。
根据用途、优势和应用领域选择合适的荧光染料
染料家族 | 类型 | 优势 | Invitrogen 荧光染料 |
---|---|---|---|
有机染料— 稳定、 小分子 | 天然染料 | • FITC 性价比高 | FITC |
Pacific 系列染料 | • 部分染料亮度很低 | Pacific Blue Pacific Orange | |
Alexa Fluor 系列染料 | • 覆盖可见光全光谱的稳定染料 • 可用于流式细胞术和成像实验 • 以其激发光波长命名 | Alexa Fluor 405 Alexa Fluor 488 Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 561 Alexa Fluor 647 Alexa Fluor 660 Alexa Fluor 700 | |
eFluor 系列有机染料 | • 用于流式细胞术 • 以其发射光波长命名 | eFluor 450 eFluor 506 eFluor 660 | |
大分子 蛋白质染料 | 天然染料 | • 性价比高 • 部分染料的亮度很高 | APC PE PerCP |
偶联染料 | • 偶联染料与其供体染料的发射光谱不同,可用于构建更大的实验方案 | APC-Cyanine5 APC-Cyanine7 PE-Cyanine5(TRI-COLOR) PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine7 PE–Texas Red PerCP-Cyanine5.5 PE–Alexa Fluor 610 PE–Alexa Fluor 700 APC–Alexa Fluor 750 PE–eFluor 610 PerCP–eFluor 710 APC–eFluor 780 | |
聚合物染料— 新染料 创新 | Super Bright 系列染料 | • 由 405 nm 紫激光激发 • 荧光溢漏更少 • 使用两种或两种以上SB染料时需加入Invitrogen™ eBioscience™ Super Bright Complete Staining Buffer (货号:SB-4401-42),以降低背景信号 | Super Bright 436 Super Bright 600 Super Bright 645 Super Bright 702 Super Bright 780 |
• 由 355 nm 紫外激光激发 | Brilliant Ultraviolet 737 Brilliant Ultraviolet 805 | ||
量子点 | • 发射光谱窄 • 斯托克斯位移宽 | Qdot 605 Qdot 655 Qdot 705 Qdot 800 | |
NovaFluor 染料 | DNA 纳米结构染料 | • 独特的光谱特征 • 荧光亮度可调 • 激光器之间的交叉激发少 • 以其激发光和发射光谱命名 | NovaFluor Blue 510 NovaFluor Blue 530 NovaFluor Blue 555 NovaFluor Blue 585 NovaFluor Blue 610-30S NovaFluor Blue 610-70S NovaFluor Blue 660-40S NovaFluor Blue 660-120S NovaFluor Yellow 570 NovaFluor Yellow 590 NovaFluor Yellow 610 NovaFluor Yellow 660 NovaFluor Yellow 690 NovaFluor Yellow 700 NovaFluor Yellow 730 NovaFluor Red 660 NovaFluor Red 685 NovaFluor Red 700 NovaFluor Red 710 |
有关全光谱流式细胞术中荧光染料、试剂和试剂盒选择的详细信息,包括专题网络讲座、试剂选择指南和激光器之间的交叉扩散矩阵,请参阅我们关于全光谱流式细胞术实验和相关试剂的文章。
Sasquatch 软件 (SQS) 是所有 Bigfoot 全光谱流式细胞分选仪的标准配套软件。
此外,提供光谱升级软件作为可选项目,可使仪器具备全光谱解析功能。该模块可为多达55个荧光探测器提供光谱分选功能,并实现30色以上流式实验方案的分析和分选能力。该软件通过 t-SNE 降维算法对大量高维数据进行高级可视化分析。
Brilliant Ultra Violet™ 是 Becton, Dickinson and Company 或其附属公司的商标或注册商标,并依据其许可证进行使用。
不得转售。Super Bright 聚合物染料依据 Becton, Dickinson and Company 的许可进行销售。
仅供研究使用。不可用于临床诊断。