什么是 FGF?
FGF 也称为成纤维细胞生长因子,是一个包括大约 20 多种肝素结合蛋白的蛋白家族,它们在与大脑、皮肤和肺等组织发育和修复相关的许多细胞过程中发挥着关键作用。
FGF 通过结合并激活靶细胞上的高亲和力 FGF 受体 (FGFR) 来发挥作用,从而导致涉及激酶和转录因子的信号转导级联。成纤维细胞生长因子激活的信号通路会导致如有丝分裂发生、分化、迁移、血管生成和伤口愈合等细胞效应。
成纤维细胞生长因子的生化特性
FGFs 是中等大小的单链蛋白,分子量范围为 15-25 kDa,具有约120个氨基酸的保守核心区域。最初根据等电点 (pl) 确定了成纤维细胞生长因子的两种生化类别,酸性 (FGF-1) 和碱性 (FGF-2);现在,根据序列同源性识别到七个亚家族。
FGF 在生物医学研究中的应用
FGF 家族的重组蛋白用于许多细胞培养应用。FGF 在培养物中维持、扩增和分化各种类型的细胞方面起着非常重要的作用。FGF 重组蛋白还用于确定信号转导相互作用和通路。例如:
- FGF-basic:多能干细胞的维持
- FGF-10:人多能干细胞向产生胰岛素的胰腺样细胞的分化
- FGF-7/KGF:神经干细胞和祖细胞的扩增
- FGF-6:研究肌肉发育的通路
成纤维细胞生长因子的功能
FGF 家族中的蛋白具有通过四个酪氨酸激酶受体的至少一种(FGFR1 至 FGFR4)发出信号并与硫酸肝素蛋白聚糖 (HSPG) 相互作用的功能。
FGF 功能因受体类型以及靶细胞位置和表型而异。下表列出了 FGF 家族中每个成员的已知受体、靶细胞和功能。
FGF 名称/类型 | 靶细胞(部分列表) | FGF 受体 | FGF 功能(部分列表) |
---|---|---|---|
FGF1(酸性 FGF)肝素结合生长因子-1 (HBGF-1) ECGF-β(内皮细胞生长因子-β) | 间质,神经外胚层内皮细胞 | 所有 FGF 受体 | 体内血管生成,体外有丝分裂,伤口愈合 |
FGF2(碱性 FGF)肝素结合生长因子-2 (HBGF-2) 前列腺素 | 间质,神经外胚层内皮细胞 | 1b、1c、2c、3c、4 | 血管生成,伤口愈合,血管生成,造血,神经元存活 |
FGF3 int-2 | 表达 FGF 受体 2b 的上皮细胞 | 2b | Mesoderm 诱导,血管生成,内耳发育 |
FGF4 肝素分泌转化蛋白 (HST-1) 转化蛋白 KS3 肝素结合生长因子-4 (HBGF-4) | 表达 FGF 受体的细胞 | 1c、2c、3c、4 | 血管生成,脊椎动物肢体发育和胃癌发展 |
FGF5 肝素结合生长因子-5 (HBGF-5) Smag-82 | 表达 FGF 受体的细胞 | 1c、2c | 毛发生长和发育 |
FGF6 肝素结合生长因子-6 (HBGF-6) HST-2 | 表达 FGF 受体的细胞 | 1c、2c、4 | 骨骼肌发育 |
FGF7/KGF(角质细胞生长因子)HST-6 肝素结合生长因子-7 (HBGF-7) | 表达 FGF 受体 2b 的角质细胞和上皮细胞 | 2b | 角质细胞生长因子,肾和肺发育,血管生成和伤口愈合 |
FGF8 雄激素诱导生长因子 (AIGF) 肝素结合生长因子-8 (HBGF-8) | 乳腺癌细胞和其他表达 FGF 受体的细胞 | 2c、3c、4(可能 1c) | 肢体,中枢神经系统,心脏流出道发育 |
FGF9 神经胶质活化因子 (GAF) 肝素结合生长因子-9 (HBGF-9) | 胶质细胞,星形胶质细胞和其他表达 FGF 受体的细胞 | 1c、2c、3b、3c、4 | 神经胶质活化因子,运动神经元存活,肺和睾丸发育 |
角质细胞生长因子-2 | 表达 FGF 受体 2b 的上皮细胞 | 2b | 创伤愈合,包括肢体和肺发育的多器官 |
FGF11 FGFB 成纤维细胞生长因子同源因子-3 (FHF-3) | 至今未知 | 至今未知 | 似乎参与了神经系统的发育和功能 |
FGF12 FGFC 成纤维细胞生长因子同源因子-1 (FHF-1) | NIH3T3 成纤维细胞系 | 1、2、3、4 | 似乎参与了神经系统的发育和功能 |
FGF13 FGFD 成纤维细胞生长因子同源因子-2 (FHF-2) | 至今未知 | 至今未知 | 似乎参与了神经系统的发育和功能 |
FGF14 FGFE 成纤维细胞生长因子同源因子-4 (FHF-4) | 至今未知 | 至今未知 | 调节中枢神经系统的发育和功能 |
小鼠 FGF(非人)中发现的 FGF15 FGFF | 表达 FGF 受体 4 的细胞 | 4 | 调节胚脑、脊髓和感官器官特定区域细胞分裂和形态建成 |
FGF16 FGFG | 表达 FGF 受体的细胞 | 2c、3c | 中枢神经系统发育 |
FGF17 FGFH | 表达 FGF 受体的细胞 | 1c、2c、3c、4 | 胚脑的信号诱导和模式化 |
FGF18 zFGF5 FGFI | 表达 FGF 受体的细胞 | 1c、2c、3c、4 | 一个长骨和颅骨发育的重要调节器 |
FGF19 FGFJ,仅在人体中发现 | 表达 FGF 受体 4 的细胞 | 4 | 在脑发育期间和胚胎发生期间表达,可调节成年期的多种代谢过程 |
FGF20 FGFK | 上皮细胞和间质细胞 | 1c、2c、3c | 在肢体和大脑发育期间表达 |
FGF21 FGFL | 神经元、β 细胞 | 1c | 在肝脏、脑、骨骼肌中表达;可能在代谢疾病中起作用 |
FGF22 FGFM | 毛囊、皮肤、角质细胞、神经元 | 2b | 可能参与皮肤发育和修复以及大脑发育 |
FGF23 FGFN | 肾脏近端上皮细胞 | 3c | 在大脑和胸腺中表达,调节磷酸盐稳态,低磷性佝偻病突变,调节成年期的多种代谢过程 |
参考文献
- Beenken A, Mohammadi M (2009) The FGF family: biology, pathophysiology and therapy.Nat Rev Drug Discov 8(3):235–253.
- Ornitz DM, Itoh N (2001) Fibroblast growth factors.Genome Biol 2(3):REVIEWS3005.
- Sochacka M, Opalinski L, Szymczyk J, et al.(2020) FHF1 is a bona fide fibroblast growth factor that activates cellular signaling in FGFR-dependent manner.Cell Commun Signal 18(1):69.
- Yun YR, Won JE, Jeon E, et al.(2010) Fibroblast growth factors: biology, function, and application for tissue regeneration.J Tissue Eng 2010:218142.
相关产品