将您的细胞分析扩展到孔板边缘
Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 96孔细胞培养板内含一个大的蒸发沟槽,可用无菌水或培养基填充,几乎消除了边缘效应,提高了长时间孵育后的一致性和细胞活力。
充分利用所有的96孔。
在每个部分均用 2mL 无菌水或培养基
填充周围的沟槽。
蒸发在沟槽内进行,而不是在外侧孔中进行,可保持细胞活力并维持孔间一致性。
Edge 不同之处:Edge 2.0 微孔板与传统96孔板比较
与传统的96孔板不同,Edge 2.0 微孔板经过优化,减小了令人担心的边缘效应。在长时间孵育过程中,当微孔板边缘的孔发生蒸发时,就会引起边缘效应。它改变了培养基的 pH 值、渗透压和培养基成分的浓度,从而影响细胞活力和功能。
与传统的96孔板相比,Nunc Edge 2.0 微孔板的内置沟槽在孵育4天后显著减少了蒸发,提高了孔间一致性。
货号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装规格 | 产品规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167425 | Nunc Edge 2.0 96孔板,经过处理 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 独立包装 | 50个/盒 | 订购 |
167542 | Nunc Edge 2.0 96孔板,经过处理 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 10个/套筒 | 160个/盒 | 订购 |
167574 | Nunc Edge 2.0 96孔板,经过处理 | Nunclon Delta | 透明 | 否 | 是 | 独立包装 | 50个/盒 | 订购 |
167554 | Nunc Edge 2.0 96孔板,经过处理 | Nunclon Delta | 透明 | 否 | 是 | 10个/套筒 | 160个/盒 | 订购 |
267427 | Nunc Edge 2.0 96孔板,未经处理 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 独立包装 | 50个/盒 | 订购 |
267544 | Nunc Edge 2.0 96孔板,未经处理 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 10个/套筒 | 160个/盒 | 订购 |
267576 | Nunc Edge 2.0 96孔板,未经处理 | 未经处理 | 透明 | 否 | 是 | 独立包装 | 50个/盒 | 订购 |
267556 | Nunc Edge 2.0 96孔板,未经处理 | 未经处理 | 透明 | 否 | 是 | 10个/套筒 | 160个/盒 | 订购 |
267566 | Nunc Edge 2.0 96孔板,未经处理 | 未经处理 | 透明 | 否 | 否 | 10个/套筒 | 160个/盒 | 订购 |
267578 | Nunc Edge 2.0 96孔板,未经处理 | 未经处理 | 透明 | 是 | 否 | 10个/套筒 | 160个/盒 | 订购 |
未经处理 |
未经处理 |
10个/套筒 |
独立包装 |
10个/套筒 |
10个/套筒 |
具备智能功能的高性能微孔板读数仪节省了时间,省去了许多麻烦
Thermo Scientific Varioskan LUX 多功能微孔板读数仪具有灵活的自动波长选择和内置安全控制功能,可满足各种应用需求。深入了解本款微孔板读数仪,探索 3D 交互式查看器了解更多详细信息。
相关资源
支持
- 需要技术支持吗? 联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。