细胞在经包被或修饰的玻璃或塑料表面的粘附与生长
生长基质可影响多种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。 然而,给定表面的响应因细胞类型而异。 应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。 在此技术公告中,各种类型细胞在塑料、钙钠玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长采用未经修饰的聚赖氨酸涂层表面,或经非生物试剂或放电处理的稳定表面进行检测。
使用多种高质量细胞培养板有助于实现健康、可重复的细胞生长。
聚苯乙烯细胞培养板提供 100 多种规格和表面组合,有助于促进细胞健康生长并使您的研究获得可靠的结果。
根据表面找到您所需的细胞培养板
为帮助确保不同细胞培养和随后的细胞分析能获得最优结果,我们提供多种细胞培养板,具有多种表面、孔底形状和颜色。 让我们辅助您从经修饰以满足您特定细胞类型需求的细胞培养表面开始进行选择。
Nunclon Delta 适用于贴壁细胞 | 未经处理,以适用于悬浮培养或常规分析 | 为培养要求苛刻的细胞提供的 Nunclon Vita | 为球状细胞团培养提供的 Nunclon Sphera | 为贴壁培养及不需要胰蛋白酶的细胞收获提供的 Nunclon UpCell | 为初级和要求苛刻的细胞提供的多聚-D-赖氨酸和胶原 I |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
标准组织培养 (TC) 表面修饰使聚苯乙烯表面亲水性更强,从而为多种细胞类型提供最大的粘附性。 | 具有疏水表面的高质量、透光良好的非再造聚苯乙烯是进行悬浮细胞培养的理想选择,且同样可用于多种生物化学结合分析。 | 经过能量处理的独特表面,与添加了 ROCK 抑制剂的条件培养基相结合,可以支持人多能干细胞的附着和扩展。 | 支持可重现球体培养。 细胞在几乎无培养容器附着的情况下生长和聚集。 适用于球体培养、组织化培养和 3D 培养。 | 使通过降低温度在单细胞悬液或连续细胞层中收获细胞成为可能,可以在没有体外支架材料的情况下建立 3D 组织模型 | ECM 包被的表面可模拟体内生长环境,是培养难以在普通组织培养表面生长的细胞的理想选择。 胶原 I 为动物源性,而 PDL 完全是合成的。 |
阅读应用资料 | 索取样品 | 阅读应用资料 | |||
订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 | 订购 |
4 孔细胞培养板
6 孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140675 | Nunc 6 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 | 订单 |
140685 | Nunc 6 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 85/箱 | 订单 |
150239 | Nunc 6 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 | 订单 |
174932 | Nunclon Sphera 6 孔板,圆形 | Nunclon Sphera | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 7/箱 | 订单 |
174901 | Nunc UpCell 6 孔板,圆形 | UpCell | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 6/箱 | 订单 |
152034 | Nunc 6 孔板胶原 I | 胶原 I | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 20/箱 | 订单 |
152035 | Nunc 6 孔板多聚-D-赖氨酸 | 多聚-D-赖氨酸 | 透明 | 是 | 是 | 5/套 | 20/箱 | 订单 |
145380 | Nunclon Vita 6 孔板 | Nunclon Vita | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 4/箱 | 订单 |
8 孔细胞培养板
12 孔细胞培养板
目录号 | 描述 | 表面 | 颜色 | 盖 | 无菌 | 包装尺寸 | 产品规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150628 | Nunc 12 孔板,圆形 | Nunclon Delta | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 | 订单 |
150200 | Nunc 12 孔板,圆形 | 未经处理 | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 75/箱 | 订单 |
174931 | Nunclon Sphera 12 孔板,圆形 | Nunclon Sphera | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 7/箱 | 订单 |
174900 | Nunc UpCell 12 孔板,圆形 | UpCell | 透明 | 是 | 是 | 单独包装 | 6/箱 | 订单 |
单独包装 |
单独包装 |
24 孔细胞培养板
48 孔细胞培养板
全新的 Nunc Edge 2.0 96 孔板
将基于细胞的分析扩展到孔板边缘
我们彻底改造了 96 孔板以便您可以充分利用全部 96 孔。 为了减少蒸发造成的损伤,特别是对于那些非常脆弱的周边孔,研究者通常将标准 96 孔板的周边孔留空,最终导致每板牺牲了 37.5% 的可用孔。 对于 Thermo Scientific Nunc Edge 2.0 板,不必再采用这种变通策略。
查看 96 孔细胞培养板的完整产品组合›
相关细胞培养板分类
为您基于细胞的研究寻找形状、颜色和表面处理最佳的 96 孔板。
改进您基于细胞的分析,以适用于高通量筛选 (HTS) 和高容量分析 (HCA)。
使用高质量 1536 孔微孔板筛查四倍的样品。 高通量工作流程的理想选择。
使用盖子、密封膜、密封带、盖垫和孔盖保持孔板内容物的完整性,放心存储样品。
简单易用,可用于培养绝大多数细胞类型;独特的载板设计能在多孔板中精确调节插入式细胞培养器的悬挂高度,以适应液气界面培养和各种细胞喂养操作方法。
采用经验证的高性能细胞培养仪器和设备推进您的研究,包括 CO2 培养箱、生物安全柜、通用离心机、实验室冷藏冰箱和冰柜、自动细胞计数仪和细胞成像系统。
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
资源
文件
博文
仅供科研使用,不可用于诊断目的。