涂层或变性玻璃或塑料表面上细胞的粘附和生长
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,给定表面的响应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,各种类型细胞在塑料、钙钠玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长采用未经修饰的聚赖氨酸涂层表面,或经非生物试剂或放电处理的稳定表面进行检测。
下载公告 ›
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
在组织培养瓶中根据表面处理和辅助选项寻找到专一为一致性、细胞健康和可重现而设计的Thermo Scientific™ 细胞培养瓶。我们提供各种尺寸的细胞培养瓶(培养面积从 25cm2 到 500cm2)和多种表面处理产品,旨在满足特定应用和细胞类型。
注册即可获取最新的信息性出版物,包括博客、网络讲座等。
这些未经表面处理的细胞培养瓶由优质、透明的非再生聚乙烯制成,具有高无菌水平,是非贴壁细胞悬浮培养的理想选择。
用于低粘附或生长慢的细胞
原代细胞所需条件苛刻且难以粘附生长表面,多聚赖氨酸 (PDL) 和胶原 I 涂层的细胞培养瓶是原代细胞贴壁培养的理想选择。
均匀涂层在表面上形成正电荷,确保细胞粘附、生长和分化。优化生长条件后细胞系仍难以生长、粘附低或生长缓慢时应采用此类培养瓶。
实现紧凑型规模化和自动化
在每个阶段完善您的细胞培养加工——从研究,工艺开发到大规模生物制造。我们的生产细胞培养平台(包括 Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ 系统、Nunc™ 转瓶和 Thermo Scientific™ Nalgene™ 一次性振荡培养瓶)的质量体现了严格的标准,促使我们成为了全球领先的细胞培养产品供应商。
为什么 EasYFlask 是细胞培养和规模化的最佳选择 | |
---|---|
瓶颈宽度 | 超宽瓶颈使刮刀或移液器更方便触及生长表面 |
盖开口 | 1/3 转角盖方便单手操作并避免手腕扭伤。 |
容量刻度 | 模压和印刷便于快速测量生长培养基 |
灭菌保证水平 (SAL) | SAL 10-6 级的无菌保证水平保证未灭菌率不超过百万分之一。 |
每箱均包含批间检测和认证 | 四个细胞系和原代细胞的批特异性检测确保质量的一致性、可重现性和可靠性;每箱均包含证书 |
培养瓶下面的气流 | 培养瓶底的通气轮辐可实现最佳温度平衡 |
耐用的设计 | 厚壁耐用设计提供更好的抗机械应力性 |
用于规模化的表面连续性 | Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta 表面——可最大程度促进细胞的贴壁生长,T25、T75、T175、T225 和 T500 培养瓶均具有此表面,能在规模化时确保一致性和可靠性。 |
聚苯乙烯细胞培养板提供 100 多种规格和表面组合,有助于促进健康细胞生长并生成可靠的结果。
在细胞培养和各种应用中拥有最佳性能我们提供各种尺寸和功能的圆底管、平底管及锥形管,包括采用可回收支架和简单易用的设计,旨在增强实验室能力。
浏览具有各种表面处理选项的全系列培养皿,促进粘附、悬浮和 3D 球体细胞培养。同时提供玻底用于高质量成像应用。
提供多种表面和规格,选择 Nunc Lab-Tek 和 Lab-Tek II 腔室载玻片,实现在一块载玻片上接种、培养、固定和染色。
采用通过经验证的高性能细胞培养仪器和设备推进您的研究,包括 CO2 培养箱、生物安全柜、通用离心机、实验室冷藏箱和冷冻箱、自动细胞计数仪和细胞成像系统。
Simply select your criteria from the available options; the cell culture plate guide will return all plates that match your selections.
涂层或变性玻璃或塑料表面上细胞的粘附和生长
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,给定表面的响应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,各种类型细胞在塑料、钙钠玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长采用未经修饰的聚赖氨酸涂层表面,或经非生物试剂或放电处理的稳定表面进行检测。
下载公告 ›
涂层或变性玻璃或塑料表面上细胞的粘附和生长
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,给定表面的响应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,各种类型细胞在塑料、钙钠玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长采用未经修饰的聚赖氨酸涂层表面,或经非生物试剂或放电处理的稳定表面进行检测。
下载公告 ›
仅供科研使用,不可用于诊断目的。