适用于贴壁细胞的 Nunclon Delta 经细胞培养处理的塑料器具
带有 Nunclon Delta 表面的 Thermo Scientific Nunc 经细胞培养处理的塑料器具,经验证可确保一致的细胞生长。每批 Nunclon Delta 表面处理的塑料器具都用来源可靠的 Gibco 培养基做过验证,以确保在多种细胞系中都能保持一致的细胞生长。
什么是 Nunclon Delta?
Nunclon Delta 是一种经细胞培养处理的表面改性,使您的培养容器的聚苯乙烯表面亲水性更强,可极大程度促进多种细胞类型的黏附性。
本组织培养(TC)表面具有多种规格,适合您的贴壁细胞培养应用。
Thermo Scientific Nunc 经细胞培养处理的微孔板
采用 Thermo Scientific Nunc 经细胞培养处理的多孔板(经 Nunclon Delta 表面处理),可极大程度提高多种细胞类型的黏附性。带有凸起孔边缘的开口设计便于对细胞进行方便且安全的操作。
订购信息
Thermo Scientific Nunc EasYFlask 经细胞培养处理的培养瓶
使用经过 Nunclon Delta 表面处理的 EasYFlask 细胞培养瓶可增强细胞贴壁、生长和分化。符合人体工学的斜颈及广口设计方便移液管或细胞刮刀接触生长表面。
Thermo Scientific Nunc EasYDish 经细胞培养处理的培养皿
Nunc EasYDish 细胞培养皿经过精心设计,可以利用凸起的外缘和抓握环,改善细胞的处理、堆叠和运输。 这些培养皿经过我们的 Nunclon Delta 表面处理,通过了测试和认证,可确保在多种细胞系间保持一致的细胞生长。
成像培养器皿
Thermo Scientific Nunc 细胞培养成像产品为您提供兼具灵活性和一致性的全面解决方案,满足您在细胞成像应用中的需求。
查找满足您需求的规格:
光学底透微孔板
Thermo Scientific Nunc 96孔和384孔光学底透微孔板具有极低的背景噪声,为细胞荧光和发光测定提供了多种理想选择。为您的应用选择更佳的光学底透微孔板。
腔室载玻片
在 Thermo Scientific Nunc Lab Tek 腔室载玻片上可直接进行细胞培养、固定和染色。进一步了解哪一款腔室载玻片适合您。
订购信息
Thermo Scientific Nunc 经细胞培养处理的微孔板
采用 Thermo Scientific Nunc 经细胞培养处理的多孔板(经 Nunclon Delta 表面处理),可极大程度提高多种细胞类型的黏附性。带有凸起孔边缘的开口设计便于对细胞进行方便且安全的操作。
订购信息
Thermo Scientific Nunc EasYFlask 经细胞培养处理的培养瓶
使用经过 Nunclon Delta 表面处理的 EasYFlask 细胞培养瓶可增强细胞贴壁、生长和分化。符合人体工学的斜颈及广口设计方便移液管或细胞刮刀接触生长表面。
Thermo Scientific Nunc EasYDish 经细胞培养处理的培养皿
Nunc EasYDish 细胞培养皿经过精心设计,可以利用凸起的外缘和抓握环,改善细胞的处理、堆叠和运输。 这些培养皿经过我们的 Nunclon Delta 表面处理,通过了测试和认证,可确保在多种细胞系间保持一致的细胞生长。
成像培养器皿
Thermo Scientific Nunc 细胞培养成像产品为您提供兼具灵活性和一致性的全面解决方案,满足您在细胞成像应用中的需求。
查找满足您需求的规格:
光学底透微孔板
Thermo Scientific Nunc 96孔和384孔光学底透微孔板具有极低的背景噪声,为细胞荧光和发光测定提供了多种理想选择。为您的应用选择更佳的光学底透微孔板。
腔室载玻片
在 Thermo Scientific Nunc Lab Tek 腔室载玻片上可直接进行细胞培养、固定和染色。进一步了解哪一款腔室载玻片适合您。
订购信息
Nunc 经细胞培养处理的塑料器具使用 Gibco 培养基进行测试,可实现理想的贴壁细胞生长
健康的贴壁细胞生长需要经处理的优质塑料器具。只有 Thermo Scientific 细胞培养塑料器具经受住了 Gibco 培养基测试的严格考验,包括使用专门挑选的、对毒性成分具有高度敏感性的细胞系进行克隆效率测试。这是一个完美的组合,让每一次实验都更接近成功。
Thermo Scientific Nunc 培养瓶、培养皿和微孔板具有标准的 Nunclon Delta 经细胞培养处理的表面,适合贴壁细胞生长。这类 TC 产品的每个批次均使用4种不同类型的细胞进行细胞生长和铺板效率测试和认证:L-929、HEL 299、V79-4 和鸡胚原代细胞。
Nunclon Delta 认证
对于 L-929、HEL 299 和鸡胚原代细胞,按照每个培养器皿表面覆盖百分比进行生长评估。V79-4 细胞的生长按照每个培养器皿形成的菌落数量进行评估。对于 Nunclon Delta 批次认证,Nunc 培养器皿必须验证:
- 整个培养表面的细胞生长情况是一致的
- L-929、HEL 299 和鸡胚原代细胞的生长与 Nunclon Delta 合格标准相差小于 10%
- V79-4 菌落形成与 Nunclon Delta 合格标准相差小于 15%
Nunclon Delta 资源
Gibco 和 Nunc 配合相得益彰
Nunc 细胞培养塑料器具、Gibco 培养基和 FBS 是一个经过验证的可靠组合,可以培养出令科学家满意的健康细胞。 了解这些产品组合是如何共同提高生产率和便利性的。了解更多信息
Nunclon 表面细胞系数据工具
使用我们新推出的 Nunclon Delta 表面细胞系数据工具,了解经细胞培养处理的塑料器具的表现。我们在经 TC 处理的 Thermo Scientific Nunclon Delta 表面及主要竞品上对最常用的细胞系进行了测试,以验证 Nunclon Delta 系列产品在细胞培养生物安全柜中的表现。 使用 Nunclon 表面细胞系数据工具
没有使用 Thermo Scientific Nunc 细胞培养塑料器具?
使用我们的交叉参考工具切换至 Nunc 经细胞培养处理的塑料器具。将供应商的产品编号(SKU)输入到工具的搜索字段中,按照品牌、类别和尺寸查找 Nunc 等效产品或过滤器产品。 立即查找 Nunc 细胞培养塑料器具
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
相关产品
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。