Thermo Scientific Nunc Lab-Tek 和 Lab Tek II™ 腔室载玻片的设计采用一个可拆卸腔室,可在单一显微镜载玻片上对培养细胞进行接种、培养、固定和染色。
哪款腔室载玻片适合您?
Nunc Lab-Tek 腔室载玻片系统 | Nunc Lab-Tek II 腔室载玻片系统 | Nunc Lab-Tek II CC2 腔室载玻片系统 | |
---|---|---|---|
产品形式 | 1、2、4、8 、16孔 | 1、2、4、8 孔 | 1、2、4、8 孔 |
腔室材料 | 透明聚苯乙烯,无手柄,有助于显微观察 | 透明聚苯乙烯,有顶部手柄,适用于无菌操作 | 透明聚苯乙烯,有顶部手柄,适用于无菌操作 |
载玻片材料 |
|
|
|
密封材料 | 医用级硅胶,可从盖玻片上移除 | 生物相容性粘合剂 | 生物相容性粘合剂 |
盖玻片兼容性 | 是 | 是 | 是 |
书写面 | 透明书写区域 | SuperFrost 白色书写区域 | SuperFrost 蓝色书写区域 |
包括 | NA |
|
|
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |