Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ 和 Lab-Tek II™腔室盖玻片产品提供了高倍显微镜和共聚焦成像分析所需的理想光学特性。
哪款腔室盖玻片适合您?
Nunc Lab-Tek 腔室盖玻片 | Nunc Lab-Tek II 腔室盖玻片 | |
---|---|---|
产品形式 | 1、2、4、8 孔 | 1、2、4、8 孔 |
腔室材料 | 透明聚苯乙烯盖,无手柄,有利于堆叠 | 透明聚苯乙烯盖,有手柄,有利于无菌操作 |
盖玻片材料 | #1.0硼硅酸盐盖玻片 | #1.5硼硅酸盐盖玻片 |
密封材料 | 无毒医用级硅胶 | 生物相容性丙烯酸粘合剂 |
腔室可拆卸性 | 否 | 否 |
成像应用 | 倒置显微镜 | 倒置显微镜 |
立即订购 | 立即订购 |