快速链接
哪些优势帮助我们的 Nunc TripleFlask 三层培养瓶成为适合规模放大和细胞培养自动化的解决方案?
一个培养瓶中多个生长层
过滤器或通气/密闭盖
专为提高实验室生产率而设计
- 提供 500 cm2 表面积供细胞贴壁生长,占用空间
与 T175 培养瓶相同 - 紧凑的三层设计提供了更大的培养表面,有助于
节省 CO2 培养箱空间并提高实验室生产率 - 采用专有的 Nunclon Delta™ 表面处理技术,可极大程度提高
多种细胞类型的黏附性 - 经过精心设计,支持自动化细胞培养和大细胞质量
应用,比如药物筛选 - 还用大代码128标注条形码
过滤器盖
- 对微生物的有效屏障
- 持续通气,确保连续气体交换
通气/密闭盖
- “Y”标记支持目视验证通风口位置:打开或关闭
我们的多层培养瓶是细胞培养认证培养瓶,经 Nunclon Delta 表面处理,支持各种细胞类型实现更佳贴壁。该培养瓶表面积达 500 cm2,是我们的细胞培养认证容器系列的一员,其生长表面从 0.13 cm2 到 32,864 cm2 不等,扩大培养时可轻松实现规模放大。
瓶颈 | 表面 | 材料 | 瓶盖 | 瓶盖特性 | |
---|---|---|---|---|---|
TripleFlask | 直颈,非常适用于自动化细胞培养 | Nunclon Delta | 经细胞培养处理的聚苯乙烯 | 过滤器 | 充分的气体交换 |
TripleFlask | 直颈,非常适用于自动化细胞培养 | Nunclon Delta | 经细胞培养处理的聚苯乙烯 | 通气/密闭 | 稳定气流 |
为保证细胞培养规模放大和自动化的一致性,采用条形码标记的三层培养瓶使用认证的 Nunclon Delta 进行处理,是我们的细胞培养认证容器系列的一员,它提供 500 cm2 的表面积,生长表面范围为 0.13 cm2 至 32,864。
瓶颈 | 表面 | 材料 | 瓶盖 | 瓶盖特性 | |
---|---|---|---|---|---|
TripleFlask | 直颈,非常适用于自动化细胞培养 | Nunclon Delta | 经细胞培养处理的聚苯乙烯,采用条形码标记 | 过滤器 | 稳定气流 |
Thermo Scientific Nunc 未经表面处理的培养瓶由优质、透明的非再生聚苯乙烯制成,具有高无菌保证水平,是非贴壁细胞悬浮培养的理想选择。
瓶颈 | 表面 | 材料 | 瓶盖 | 瓶盖特性 | |
---|---|---|---|---|---|
TripleFlask | 直颈,非常适用于自动化细胞培养 | 未经细胞培养处理 | 未经处理的聚苯乙烯用于非贴壁细胞的悬浮生长 | 过滤器 | 稳定气流 |
关键在于培养技术。首先应小心地将均匀的细胞悬浮液倒入三层培养瓶中。培养瓶竖直放置时,让悬液体积平均分布在三个生长层中后,握住培养瓶侧面,与工作台大约呈 75° 角,然后轻轻地将其快速放倒在生长表面上。以一定角度后倾可实现细胞悬液在三层之间实现均匀分布。
在我们的专题疑难解答中可以找到分步说明。
Thermo Scientific Nunclon Delta 细胞培养表面
Nunclon Delta 表面是一种完全合成的能量处理表面,它使得原本非常疏水的聚苯乙烯表面更为亲水,从而促进细胞贴壁和生长。Nunclon Delta 证书可确保高质量标准和批次间一致性。而我们种类繁多的 Thermo Scientific 细胞培养塑料器具皆有证书可查。
为确保细胞培养的每个阶段得到灵活、可重现和可靠的结果,我们提供涵盖多种规格、尺寸和表面的一系列细胞培养瓶。
有关根据细胞类型使用表面的更多指导,请查看我们的
表面选择指南。
相关资源
应用资料
手册
仅供科研使用,不可用于诊断目的。