细胞在经包被或修饰的玻璃或塑料表面上的粘附和生长
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,对特定表面的反应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,我们检测了各种类型细胞在塑料、碱石灰玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长,这些材料的表面要么未经修饰,要么包被有多聚赖氨酸,要么经过非生物试剂或放电处理。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
EasYFlasks
过滤器盖
通气/密闭盖
为确保细胞培养的每个阶段得到灵活、可重现和可靠的结果,我们提供多种规格、尺寸和表面的一系列细胞培养瓶。我们可帮助指导您在特定细胞类型和所需细胞培养范围目标内选择产品。
有关根据细胞类型使用的其他指导,请查看我们的表面选择指南 。
Thermo ScientificNunclon Delta 细胞培养表面是一种完全合成的能量处理表面,它使得原本非常疏水的聚苯乙烯表面更为亲水,从而促进细胞粘附和生长。Nunclon Delta 证书可确保高质量标准和批次间一致性。而我们种类繁多的 Thermo Scientific 细胞培养塑料器具皆有证书可查。
专有的 Nunclon Delta 细胞培养表面可在生长表面上实现理想的细胞生长与粘附。
表面选择:实现理想的细胞生长和收获
了解培养皿表面改性技术概述,帮助您选择适用于您应用的合适表面。
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,对特定表面的反应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,我们检测了各种类型细胞在塑料、碱石灰玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长,这些材料的表面要么未经修饰,要么包被有多聚赖氨酸,要么经过非生物试剂或放电处理。
表面选择:实现理想的细胞生长和收获
了解培养皿表面改性技术概述,帮助您选择适用于您应用的合适表面。
生长基质影响各种类型细胞的粘附、生长、形态和分化。然而,对特定表面的反应因细胞类型而异。应根据细胞培养性能和应用选择细胞培养生长表面。在此技术公告中,我们检测了各种类型细胞在塑料、碱石灰玻璃和硼硅酸盐盖玻片上的生长,这些材料的表面要么未经修饰,要么包被有多聚赖氨酸,要么经过非生物试剂或放电处理。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。