为研究人员提供应有的透明度和可靠性
赛默飞世尔科技不仅提供了经过 ISIA 可追溯性认证的 Gibco 血清,目前还采用胎牛血清 (FBS) 指纹识别技术以在来源和真实性上提供经验和统计学确定性。可追溯性和指纹识别为客户提供了他们所需的 FBS 供应商透明度和可靠性。由于血清是细胞培养中唯一不明确的成分,研究者认为出现问题通常为血清不合格所致。除了可追溯性测试外,FBS 指纹识别还可以帮助用户解决上述“不明确”的问题——并帮助研究人员获得每瓶皆为理想质量的血清。
由 Oritain 提供支持的 Gibco FBS 指纹识别
我们与 Oritain 合作开发了一种技术,以帮助确保从低病毒风险区域所获血清的质量。由 Oritain 提供支持的 Gibco FBS 指纹识别功能可测量植物、动物和土壤吸收的环境中天然存在的元素,然后将这些测量数据编译为“指纹”。 使用这种指纹,我们可以将血清与其特定的地理位置关联——提供可靠的方法以验证产品是否为真实产品。Gibco 血清是首个可提供此技术的产品,使得科研人员可确保每份血清的来源。
FBS 指纹识别的基础。天然存在的元素被生物、土壤和水吸收。这些元素的含量在不同地理位置有所不同,这意味着它们在天然产品(如 FBS)中的浓度会因所源自的动物或植物所处的环境而异。
采集流程。(1) 采集产品样品。(2) 分析样品以确定指纹。(3) 将指纹储存在数据库中,并可针对“可疑”样品进行审核。
来源分析图
澳大利亚、巴西、墨西哥、新西兰和美国来源胎牛血清的化学指纹统计图。 每个 3D 图都是相同数据集的不同视角。本报告中所述批号标有黑色星号。
国际血清行业协会 (ISIA) 可追溯性认证
自2014年2月12日起,赛默飞世尔科技将 ISIA 可追溯性认证颁发给 Gibco。此认证为研究人员提供了保障,同时确保 Gibco 血清根据高标准可追溯性进行制造,质量与性能符合您的研究所需。
现在观看
可追溯性认证有何意义?
- 我们将保持所有血清批次来源在整个供应链中的可追溯性记录。
- 我们将保持从采集到最终处理的物料质量和数量记录。
- 我们将保留支持处理、运输和商业交易所有阶段的文件。
您的当前供应商是否通过认证?
更多信息请见 serumindustry.org
我们还能做些什么来获得您对我们的 FBS 产品的信赖和信心?
请提交您的想法和意见。我们将认真对待所有意见和建议,并可能联系您详细讨论您所提交的意见。谢谢!
仅供科研使用,不可用于诊断目的。