胎牛血清满足更严格的应用
特级胎牛血清具有极低的BSE和病毒感染风险这类产品符合USP / EP标准,并通过相应的多达90项质量测试,包括EMA病毒测试、USP / EP支原体、内毒素、性能、生化/激素分析和Oritain指纹识别。大多数产品经过三级0.1μm过滤制造。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
特级胎牛血清具有极低的BSE和病毒感染风险这类产品符合USP / EP标准,并通过相应的多达90项质量测试,包括EMA病毒测试、USP / EP支原体、内毒素、性能、生化/激素分析和Oritain指纹识别。大多数产品经过三级0.1μm过滤制造。
产品规格 | 特级胎牛血清– 澳大利亚 | 特级胎牛血清– 新西兰 |
---|---|---|
内毒素检测 (5 EU/mL) | ||
性能(生长) | ||
9CFR病毒测试 | ||
EMA病毒测试(挑选批次进行) | ||
生化/激素分析 | ||
过滤 | ||
总蛋白(30–45 mg/mL) | ||
血红蛋白 | ≤30 mg/dL | ≤30 mg/dL |
支原体 | ||
pH 7.0-8.0 | ||
渗透压摩尔浓度(280–340 mOsm/kgH20) | ||
指纹识别技术(原产地确认) | ||
产地 | 澳大利亚 | 新西兰 |
基础货号编号 | 10099, 10100 | 10091, 10093 |
购买 50 mL, 100 mL, 500 mL, 或1 L的规格 | 立即订购 | 立即订购 |
购买 50 mL, 100 mL, 500 mL, 或1 L的规格,热灭活 | 立即订购 | 不可用 |
=完成测试 可根据要求提供γ辐照灭菌的FBS。 |
仅用于研究和进一步生产用途。血清和血液蛋白不可直接用于人或动物。