超低 IgG 胎牛血清经过 IgG 的色谱"纯化",这是一种分离微生物的重要因子,可能被预先存在的 IgG 水平或定量 IgG 免疫检测抑制。 血清保留完全的生物活性。
- 降低胎牛血清中 Ig 水平 (< 5 μg/ml),同时保持了与常规胎牛血清相当的性能
- BVD 抗体滴度低或未检出
- 专家技术支持
- 采用现有创新设计、不含等份试液的 Gibco One Shot FBS 50 mL 瓶
非常适合研究人员学习…*
- 抗体
- 病毒和病毒反应
- 细胞表面抗原决定簇
- IgG 相关细胞毒性
- 配体-受体研究
Gibco 培养基和试剂
出版物
- Ilja Ritamo et. al (2014).体外生成的多克隆人 IgG 和治疗性免疫球蛋白的糖基化比较.
- J S Park et. al (2004).韩国分离的牛病毒性腹泻病毒的5'-非翻译区的比较分析.
- Marie Joelle de Gradmont et. al (2003).静脉注射免疫球蛋白诱导人 B 淋巴细胞的体外分化和 IgG 分泌.
- M Vercammen et. al (1999).用非特异性免疫球蛋白对冈底斯氏症候群速殖体进行调理,促进其被巨噬细胞吞噬并抑制其在组织培养的非吞噬细胞中的增殖.
- H Watier et. al (1996).人类 NK 细胞介导的对异种猪内皮细胞的直接和 IgG 依赖的细胞毒性.
* 这些结果基于对大约10,000份出版物的综述,这些出版物的检索术语基于赛默飞世尔科技提供的六种特殊应用 FBS 产品。这些术语均采用 MeSH(医学主题标题)分类法根据论文全文生成。
仅供研究使用或进一步制造使用。血清和血液蛋白不可直接用于人或动物。