Gibco 透析胎牛血清生产工艺经过精心设计,可显著降低小分子(如氨基酸、激素和细胞因子)的浓度,同时避免血清蛋白沉淀。推荐将透析血清用于关注小分子浓度是否正常的特殊研究。
- 通过切向流过滤实现透析(临界分子量为 10,000)
- 用 0.15M NaCl 透析,直到葡萄糖 < 5 mg/dL
- 针对克隆形成率和贴壁效率进行性能测试
- 采用现有创新设计、不含等份试液的 Gibco One Shot FBS 50 mL 瓶
非常适合研究人员学习…*
- 蛋白质组学,如质谱分析
- 线粒体机能
- 葡萄糖/氨基酸剥夺实验
- 同位素标记
- 细胞信号传导和报告基因分析
Gibco 培养基和试剂
出版物
- Rui tang et. al (2020).二硫代酮哌嗪 DC1149B 的选择性细胞毒性,由海洋来源的 Trichoderma lixii 所产生,用于适应葡萄糖饥饿的癌细胞.
- Taisuke Hoshi et. al (2019).Lenvatinib 通过抑制 FGFR-MAPK 级联反应诱导肝癌细胞死亡,从而掩盖激活的 EGF 信号传导通路.
- Ericka Moreno-Mendez et. al (2019).生物素添加剂对于 3T3-L1 脂肪细胞中脂肪酸代谢通路的影响
- Venkata Yenugonda et. al (2017).神经胶质瘤中过度表达的 p32 线粒体蛋白的新型小分子抑制剂.
- Abhishek Mandal et.al (2017).经阳离子氨基酸转运体实现的 L-精氨酸摄取可通过增强精氨酸酶介导的多胺合成来促进杜氏利什曼虫在巨噬细胞内的存活.
* 这些结果基于对大约10,000份出版物的综述,这些出版物的检索术语基于赛默飞世尔科技提供的六种特殊应用FBS产品。这些术语是采用MeSH(医学主题标题)分类法根据论文全文生成的。
仅供研究使用或进一步生产使用。血清和血液蛋白不可用于人或动物的直接给药。