用于 3D 模型的特色重组蛋白
人 R-spondin 1 重组蛋白
R-spondin 1 是一种促进经典 Wnt/β-catenin 信号传导的蛋白质,通常是类器官培养的关键成分。我们提供截短和全长的人 R-spondin 1 重组蛋白来支持类器官培养。Topflash 荧光素酶实验显示,在存在 Wnt3a 的情况下,这两种蛋白质都能诱导 β-连环蛋白反应的激活,这对于支持类器官培养至关重要。
在以下链接中查看更多 3D 模型相关资源
以 Gibco 和 Invitrogen 蛋白质为特征的 3D 模型研究数据
iPSCs 到肠道类器官
iPSCs 到肾脏类器官
选择下面的蛋白质名称链接以查看所有产品规格和货号
找不到您需要的产品? 在这里搜索更多重组蛋白
仅供科研使用,不可用于诊断目的。