图 1. Gibco 人非整合性 iPSC(货号A18945)通过使用 IGF1R 重组人蛋白(货号PR4654A)激活胰岛素样生长因子 (IGF) 信号传导,以及使用人 Dkk-1 重组蛋白(货号 PHC9211) 和人 Noggin 重组蛋白 (货号 PHC1506) 以及人 FGF-basic重组蛋白(货号 PHG0024)抑制 Wnt 和骨形成蛋白信号传导,分化成视网膜神经节细胞。细胞采用 Optineurin 兔单克隆抗体 (22H12L20)(货号 702766) 和 beta-3 微管蛋白多克隆抗体(货号 PA5-85639)。图 a&b 表示用 Optineurin(绿色)与DAPI(蓝色)染色的 iPSC 对照细胞和视网膜神经节细胞的合并图像。图c 和 d 代表 iPSC 对照细胞和视网膜神经节细胞的 β-3 微管蛋白(绿色)与 DAPI(蓝色)和 F-肌动蛋白(红色)染色的合并图像。这些图像是在 60X 放大倍率下拍摄的。
神经生物学的特色重组蛋白
重组神经营养因子(BDNF、β-NGF、NT-3 和 NT-4)
神经营养因子在支持神经元存活、分化和维持方面发挥着关键作用。无论您使用哪种类型的神经元细胞,Thermo Fisher Scientific 都有一系列重组神经营养因子来支持您的细胞培养需求,包括BDNF、NGF、NT- 3和NT-4。
人 EGF 和 FGF-basic重组蛋白
以 Gibco 和 Invitrogen 蛋白为特色的神经生物学研究数据
iPSC 到视网膜神经节细胞 (RGC)
iPSCs 到神经玫瑰花环/许旺氏细胞祖细胞
图 2.Gibco 人非整合性iPSC(货号。号A18945) 通过使用 TGF-β 抑制剂和 GSK-3 抑制剂的组合,然后用神经调节蛋白-1 进行额外处理,通过中间神经玫瑰花环阶段分化为许旺氏细胞祖细胞。分化培养基的成分包括 N2 添加剂 (100X) (货号17502-048)和 B-27 添加剂 (50X)(货号17504-44)。人 PDGF-BB 重组蛋白(货号PHG0041) 有助于调节早期许旺氏细胞发育。图 a&b 代表合并后的图像 Nestin 单克隆抗体 10C2(绿色)(货号MA1-110),用 DAPI(蓝色)和 F-肌动蛋白(红色)染色,用于 iPSC 对照细胞和神经玫瑰花环。图 c 和 d 代表 SOX10 重组兔单克隆抗体 (5H7L26)(绿色)(货 号703439) 合并后的图像,用 DAPI(蓝色)和 F-肌动蛋白(红色)染色,用于 iPSC 对照细胞和许旺氏细胞祖细胞。这些图像是在 60X 放大倍率下拍摄的。
选择下面的蛋白质名称链接以查看所有产品规格和货号
找不到您需要的产品? 在这里搜索更多重组蛋白
仅供科研使用,不可用于诊断目的。