杀稻瘟菌素是一种从灰色链霉菌中分离出的核苷类抗生素。在原核和真核细胞中,杀稻瘟菌素都是强效翻译抑制剂。杀稻瘟菌素抗性由土曲霉bsd 基因的产物决定。杀稻瘟菌素作用迅速,在低浓度下即可快速导致细胞死亡。大肠杆菌菌株通常对 50 μg/ml 的浓度敏感,而哺乳动物细胞对低至 2 至 10 μg/ml 的浓度已经很敏感。细胞死亡发生迅速,可在不到一周内生成具有稳定的杀稻瘟菌素抗性的哺乳动物细胞系。
表1 – 推荐的杀稻瘟菌素浓度
细胞系 | 浓度 [µg/ml] | 参考文献 |
---|---|---|
HT1080 | 1-5 10 20 | J Biol Chem283:11556–11564 (2008) J Virol82:7325–7335 (2008) Mol Biol Cell 19:8–16 (2008) |
HeLa | 10 10 20 | J Gen Virol89:2611–2621 (2008) Mol Biol Cell19:8–16 (2008). J Immunol 181:22–26(2008) |
HEK293 | 5 10 | J Biol Chem283:27534–27546 (2008) J Virol82:1665–1678 (2008) |
Hep G2 | 4 5 | J Biol Chem283:16320–16331 (2008) Blood113: 1786–1793 (2009) |
MCF-7 | 2 5 | Mol Cancer Res6:555–567 (2008) Mol Endocrinol22: 361–379 (2008) |
A549(肺癌) | 10 | Cancer Res68:5040–5048 (2008) |