Search Thermo Fisher Scientific
Gibco Zeocin 在多种生物体中都非常有效,包括哺乳动物和昆虫细胞系以及酵母、细菌和植物。作为博来霉素家族的一员,Zeocin 可通过嵌入和裂解 DNA 来导致细胞死亡。
由 Sh ble 基因产物实现对 Zeocin 的耐受性,它可结合抗生素,防止其结合 DNA。该筛选试剂对多种细胞类型有效,因此真核表达载体只需要携带一种药物筛选标记。这可以减少载体的尺寸,使亚克隆和转染更容易、更有效。
细胞类型 | 浓度(μg/mL)* | Invitrogen 携带抗性标记的载体 |
---|---|---|
HeLa | ~150 | pcDNA4 载体(组成型哺乳动物表达) |
NIH3T3 | ~400 | T-REx 系统、pcDNA4/TO 载体(诱导型哺乳动物表达) |
CHO | ~250 | pSecTag2、pSecTag2/Hygro(分泌型哺乳动物表达) |
COS-1 | ~400 | ZeoCassette 载体(组成型 Zeocin 耐受载体) |
293 HEK | 200-400 | InsectSelect 系统、pIZ/V5-His 载体(昆虫细胞中的稳定表达) |
Jurkat T 细胞 | ~200 | pPICZ 和 pPICZ α 载体(毕赤酵母中的诱导表达) |
Sf9 昆虫 | ~250 | pGAPZ 和 pGAPZ α 载体(毕赤酵母中的诱导表达) |
S2 果蝇 | ~75 | |
毕赤酵母 | ~100 | |
酿酒酵母 | 200-300 |
* 应使用杀伤曲线确定用于选择细胞系的最佳浓度。