对DNA片段进行快速、高效的PCR克隆
使用 Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA聚合酶等高保真校正聚合酶进行PCR扩增时,由于这些酶具有3'至5'外切酶活性,因此扩增的片段为平末端,而非带3'-A尾的PCR产物。Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPOT™ PCR克隆试剂盒中随附的载体含有平末端,因而可提供更高效的连接效果。您可从超过30种亚克隆试剂盒、测序试剂盒或长片段试剂盒中自由选择,这些试剂盒均能够在5分钟之内实现高达95%的克隆效率。
- 快速-避免额外的链接步骤以及对适当的限制酶进行费力的搜索
- 高效-在我们的Zero Blunt TOPO 载体上面的-致死ccdB基因效用作为阳性选择方法,因此只有具有插入片段的克隆才会在您的平板上生长成菌落。
- 灵活性- 不受感受态细胞存在性的局限,适用于多种反应规模和形式,方面您的应用。