图 1.在不同全血上样体积下线性回收 DNA。
介绍:使用预分装板,实现更为简单快速、一致性更强的 DNA 提取。只需揭下封膜,添加裂解的样品,然后将培养板装载到 KingFisher 上即可。
- KingFisher 培养板预装有 MagMAX DNA 试剂
- 为您的 KingFisher 仪器选择 Duo-Ready 或 Flex-Ready 试剂盒
![]() KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板可在51分钟内处理96份样本 – 无需费时分配缓冲液 | ![]() KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预装板可在45分钟内处理12份样本 – 无需费时分配缓冲液 | |
样本起始量 | 50-400 mL | 50-400 mL |
试剂盒处理的样本 | 96份样本 | 96份样本 |
样本起始类型 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 |
KingFisher 运行时间 | 51分钟 | 45分钟 |
所有辅助塑料耗材 |
|
|
工作流程简单,减少错误和烦恼
- 剥下铝箔封膜,添加增强剂、样品和蛋白酶 K 溶液,将板插入仪器
- 无需分配裂解液、清洗液或磁珠
- 包装盒中随附磁套、样品板和洗脱条/盖,方便实用
- 减少因复杂的板架引起的错误
样品灵活性、产量和质量与 MagMAX Ultra 2.0 相同
- 灵活:一个试剂盒可处理多种样本起始类型
- 可扩展:可处理的上样体积范围为 50-400 μL;无需调整试剂
- 可自动化: 针对 KingFisher 仪器优化了以磁珠为基础的化学反应
- 兼容性:获取适合多种下游应用的高产量和高质量核酸
KingFisher 深孔板具备的 MagMAX 性能
血液
图 2.用 K2 EDTA 采血管和 Streck cfDNA BCT 从血沉棕黄层中线性回收DNA。
血沉棕黄层
图 3.用 MagMAX Ultra 2.0 提升产量和纯度。
图 4.A260/A280 比值表明分离的 DNA 纯度非常高。A260/A230 比值在1.8以上,表明分离的 DNA 具有较高的纯度。
如何在 KingFisher Duo Prime 上使用 KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板
使用适用于 KingFisher Duo Prime 的 KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
如何在 KingFisher Flex 上使用 KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板
使用适用于 KingFisher Flex 的 KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
![]() KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板可在51分钟内处理96份样本 – 无需费时分配缓冲液 | ![]() KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预装板可在45分钟内处理12份样本 – 无需费时分配缓冲液 | |
样本起始量 | 50-400 mL | 50-400 mL |
试剂盒处理的样本 | 96份样本 | 96份样本 |
样本起始类型 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 | 全血、唾液、口腔拭子、血沉棕黄层、血卡和组织培养细胞 |
KingFisher 运行时间 | 51分钟 | 45分钟 |
所有辅助塑料耗材 |
|
|
工作流程简单,减少错误和烦恼
- 剥下铝箔封膜,添加增强剂、样品和蛋白酶 K 溶液,将板插入仪器
- 无需分配裂解液、清洗液或磁珠
- 包装盒中随附磁套、样品板和洗脱条/盖,方便实用
- 减少因复杂的板架引起的错误
样品灵活性、产量和质量与 MagMAX Ultra 2.0 相同
- 灵活:一个试剂盒可处理多种样本起始类型
- 可扩展:可处理的上样体积范围为 50-400 μL;无需调整试剂
- 可自动化: 针对 KingFisher 仪器优化了以磁珠为基础的化学反应
- 兼容性:获取适合多种下游应用的高产量和高质量核酸
KingFisher 深孔板具备的 MagMAX 性能
血液
图 1.在不同全血上样体积下线性回收 DNA。
图 2.用 K2 EDTA 采血管和 Streck cfDNA BCT 从血沉棕黄层中线性回收DNA。
血沉棕黄层
图 3.用 MagMAX Ultra 2.0 提升产量和纯度。
图 4.A260/A280 比值表明分离的 DNA 纯度非常高。A260/A230 比值在1.8以上,表明分离的 DNA 具有较高的纯度。
如何在 KingFisher Duo Prime 上使用 KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板
使用适用于 KingFisher Duo Prime 的 KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
如何在 KingFisher Flex 上使用 KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板
使用适用于 KingFisher Flex 的 KingFisher Flex-Ready DNA Ultra 2.0 预分装板处理96份样本。这里展示血液样本的处理方式。其他类型的样本可采用类似的处理方式。
视频:KingFisher Ready DNA Ultra 2.0 预分装板
KingFisher Ready DNA Ultra 2.0 预分装板含有采用 MagMAX 技术的即用型试剂,该技术减少移液步骤,从而实现更为简单快速、一致性更强的提取。只需揭下封膜,添加样品,然后将预分装板装载到 KingFisher 上即可。