如何将该试剂盒与样本(如实体肿瘤活检、空心针穿刺活检、细针抽吸)一起使用、并回收适用于下游分子应用(包括 qPCR 和 NGS )的 DNA、RNA 和 microRNA,即便是使用 25 年以上的 FFPE 组织。
从同一个 FFPE 切片中顺序提取 DNA 和 RNA 到不同的洗脱液中
- 与您预期的从新鲜冷冻血液中提取 DNA 的产量相同
- 适用于 Oncomine Comprehensive 和 Oncomine Focus 检测
- 使用 KingFisher 仪器轻松实现自动化
- 即使使用 25 年以上的 FFPE 组织、也可兼容 PCR 和 NGS 等下游应用
- 含有 Dynabeads MyOne 硅烷磁珠,用于 RNA、microRNA 和 DNA 的稳定分离
自动化友好型
使用 MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒配合 KingFisher 仪器 可获得更快的工作流程,适用于 Oncomine 检测、PCR 和 NGS 等下游应用。
与 AutoLys 结合用于更快速的脱蜡过程
使用 Applied Biosystems AutoLys 系统加快您的脱蜡过程。该系统由经过预处理的管和支架系统组成,以减少移液步骤,无需使用危险化学品,并将组织样品的损失降至最低。
备注:不包括在 Applied Biosystems MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒中。
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒
样品类型 | FFPE 组织样品,如手术切除、活检和抽吸 |
样品起始体积 | 5–40 μm切片或卷曲的标准起始量 |
稀释体积 | 20-50 μL |
总处理时间 | 提取 DNA 需 20 分钟,提取 RNA 需 48 分钟 |
反应(rxn) | 96 次提取(48 个 RNA 和 48 个 DNA,或 96 个 DNA 或 96 个 RNA) |
货号 | A31881 |
阅读我们的应用指南
FFPE 样品获得的质量、纯度和产量与新鲜冷冻血液(FF)类似。
新型 Applied Biosystems MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒采用基于磁珠的技术,可从同一个福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织样品中顺序分离 DNA 和 RNA (图 1 和 2)。从同一样品中回收 DNA 和 RNA (包括 microRNA)可以进行样本内所有重要生物标志物的分析和比较,如热点突变、拷贝数变异、基因融合和插入缺失。DNA 和 RNA 分别在不同的洗脱液中回收——两者都可与不同应用兼容,包括实时 PCR 和下一代测序(图 3 和 4)。
图 1.DNA 产量与柱纯化相比。使用 Thermo Scientific KingFisher Flex 纯化系统上的MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒和 Qiagen AllPrep 试剂盒,从四个 FFPE 癌症肿瘤切除的连续 1 x 5 µm 切片中分离出 DNA 和 RNA 。使用 Invitrogen Quant-iT DNAassay 试剂盒对样品进行定量,以获得 DNA 产量。
图 2.与柱纯化相比的 RNA 产量。使用 Thermo Scientific KingFisher Flex 纯化系统上的MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒和 Qiagen AllPrep 试剂盒,从四个 FFPE 癌症肿瘤切除的连续 1 x 5 µm 切片中分离出 DNA 和 RNA 。使用 Invitrogen Quant-iT RNA 检测试剂盒对 RNA 样品进行定量以获得 RNA 产量。
图 3.具有可比或更好的靶向 DNA 测序结果。MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒或领先的竞争对手试剂盒用于从同一个FFPE 切片中分离 DNA 和 RNA。使用 Ion AmpliSeq Cancer Hotspot Panel v2 构建 DNA 文库、使用 Ion Chef 系统进行制备、并使用 Ion PGM 系统进行测序。使用 Torrent Suite 软件进行数据分析。
图 4.具有可比或更好的 RNA 靶向测序结果。MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒或领先的竞争对手试剂盒用于从同一个FFPE 切片中分离 DNA 和 RNA。使用 Ion AmpliSeq RNA 癌症 Panel 创建 RNA 文库、使用 Ion Chef 系统制备、并使用 Ion PGM 系统进行测序。使用 Torrent Suite 软件进行数据分析。
MagMAX 试剂盒可从无细胞样品中纯化高质量核酸,适用于一系列研究应用,包括下一代测序(NGS)、qPCR 和数字 PCR。
MagMAX 游离总核酸分离试剂盒 纯化游离循环 DNA、RNA 和 miRNA | MagMAX 游离 DNA 分离试剂盒 在 | |
![]() | ![]() | |
样品体积 | 血浆 1.0-6 mL | 100 µL–10 mL |
洗脱体积 | 15–60 μL | 15–50 µL |
每次运行的时间 | 使用 KingFisher 仪器总共需要 90 分钟,包括 10-15 分钟的手动操作时间 | 45-60分钟 |
自动化/高通量 |
|
|
— | 了解更多 | |
立即订购 | 立即订购 |
自动化友好型
使用 MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒配合 KingFisher 仪器 可获得更快的工作流程,适用于 Oncomine 检测、PCR 和 NGS 等下游应用。
与 AutoLys 结合用于更快速的脱蜡过程
使用 Applied Biosystems AutoLys 系统加快您的脱蜡过程。该系统由经过预处理的管和支架系统组成,以减少移液步骤,无需使用危险化学品,并将组织样品的损失降至最低。
备注:不包括在 Applied Biosystems MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒中。
MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒
样品类型 | FFPE 组织样品,如手术切除、活检和抽吸 |
样品起始体积 | 5–40 μm切片或卷曲的标准起始量 |
稀释体积 | 20-50 μL |
总处理时间 | 提取 DNA 需 20 分钟,提取 RNA 需 48 分钟 |
反应(rxn) | 96 次提取(48 个 RNA 和 48 个 DNA,或 96 个 DNA 或 96 个 RNA) |
货号 | A31881 |
阅读我们的应用指南
如何将该试剂盒与样本(如实体肿瘤活检、空心针穿刺活检、细针抽吸)一起使用、并回收适用于下游分子应用(包括 qPCR 和 NGS )的 DNA、RNA 和 microRNA,即便是使用 25 年以上的 FFPE 组织。
FFPE 样品获得的质量、纯度和产量与新鲜冷冻血液(FF)类似。
新型 Applied Biosystems MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒采用基于磁珠的技术,可从同一个福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)组织样品中顺序分离 DNA 和 RNA (图 1 和 2)。从同一样品中回收 DNA 和 RNA (包括 microRNA)可以进行样本内所有重要生物标志物的分析和比较,如热点突变、拷贝数变异、基因融合和插入缺失。DNA 和 RNA 分别在不同的洗脱液中回收——两者都可与不同应用兼容,包括实时 PCR 和下一代测序(图 3 和 4)。
图 1.DNA 产量与柱纯化相比。使用 Thermo Scientific KingFisher Flex 纯化系统上的MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒和 Qiagen AllPrep 试剂盒,从四个 FFPE 癌症肿瘤切除的连续 1 x 5 µm 切片中分离出 DNA 和 RNA 。使用 Invitrogen Quant-iT DNAassay 试剂盒对样品进行定量,以获得 DNA 产量。
图 2.与柱纯化相比的 RNA 产量。使用 Thermo Scientific KingFisher Flex 纯化系统上的MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒和 Qiagen AllPrep 试剂盒,从四个 FFPE 癌症肿瘤切除的连续 1 x 5 µm 切片中分离出 DNA 和 RNA 。使用 Invitrogen Quant-iT RNA 检测试剂盒对 RNA 样品进行定量以获得 RNA 产量。
图 3.具有可比或更好的靶向 DNA 测序结果。MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒或领先的竞争对手试剂盒用于从同一个FFPE 切片中分离 DNA 和 RNA。使用 Ion AmpliSeq Cancer Hotspot Panel v2 构建 DNA 文库、使用 Ion Chef 系统进行制备、并使用 Ion PGM 系统进行测序。使用 Torrent Suite 软件进行数据分析。
图 4.具有可比或更好的 RNA 靶向测序结果。MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra 试剂盒或领先的竞争对手试剂盒用于从同一个FFPE 切片中分离 DNA 和 RNA。使用 Ion AmpliSeq RNA 癌症 Panel 创建 RNA 文库、使用 Ion Chef 系统制备、并使用 Ion PGM 系统进行测序。使用 Torrent Suite 软件进行数据分析。
MagMAX 试剂盒可从无细胞样品中纯化高质量核酸,适用于一系列研究应用,包括下一代测序(NGS)、qPCR 和数字 PCR。
MagMAX 游离总核酸分离试剂盒 纯化游离循环 DNA、RNA 和 miRNA | MagMAX 游离 DNA 分离试剂盒 在 | |
![]() | ![]() | |
样品体积 | 血浆 1.0-6 mL | 100 µL–10 mL |
洗脱体积 | 15–60 μL | 15–50 µL |
每次运行的时间 | 使用 KingFisher 仪器总共需要 90 分钟,包括 10-15 分钟的手动操作时间 | 45-60分钟 |
自动化/高通量 |
|
|
— | 了解更多 | |
立即订购 | 立即订购 |
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now
相关资源
相关支持
核酸纯化和分析支持 中心
查找适用于您的核酸纯化&分析应用的技巧、故障排除帮助和资源。